Materiały silikonowe
SILIKONY
Silikony, znane również jako polisiloksany, to syntetyczne polimery o szkielecie krzemowo-tlenowym, takim jak w dwutlenku krzemu, ale zawierające dodatkowe grupy organiczne. W przeciwieństwie do homologicznych polimerów na bazie węgla, związki te wykazują unikalną kombinację właściwości fizycznych i chemicznych ze względu na wyjątkowe właściwości fizykochemiczne wiązania siloksanowego (-Si-O-). Kopolimery zawierające silikon i sieci modyfikowane silikonem charakteryzują się wyjątkowo wysoką elastycznością szkieletu i bardzo niskimi temperaturami zeszklenia (Tg), około -120 °C. Wykazują również dobrą stabilność termiczną i oksydacyjną, wysoką przepuszczalność gazów, doskonałe właściwości dielektryczne, biokompatybilność i minimalne napięcie powierzchniowe.
Produkty
KLASYFIKACJA SILIKONÓW
Nasze polimery silikonowe (polisiloksanowe) wykazują różnorodne właściwości materiałów silikonowych i mogą być klasyfikowane jako ciecze, elastomery lub żywice. Polimery o umiarkowanej masie cząsteczkowej są klasyfikowane jako płyny, podczas gdy lekko usieciowane polimery o wysokiej masie cząsteczkowej są elastomerami. Żywice o niskiej masie cząsteczkowej zawierają grupy funkcyjne, zwykle grupy hydroksylowe, alkoksylowe lub chlorowe, które ulegają hydrolizie i/lub kondensacji, tworząc wysoce usieciowane struktury.
Wspólne zastosowania naszych podstawowych produktów w nauce o materiałach silikonowych obejmują:
- Elastomery silikonowe, takie jak polidimetylosiloksan (PDMS), do wzorzystych stempli w miękkiej litografii i nano-rozpraszaniu
- Materiały dielektryczne do siłowników elektrostatycznych i dielektrycznych zbieraczy energii
- Materiały do hermetyzacji i pakowania urządzeń elektronicznych
- Odczynniki modyfikujące właściwości powierzchniowe do zastosowań mikroprzepływowych
KOPOLIMERY SILIKONU I HOMOPOLIMERY
Kopolimery i homopolimery silikonu tworzą hydrofobową powierzchnię o niskiej absorpcji wody i są stosowane głównie do wytwarzania smarów, pianek i klejów polimerowych.
Silikony w naszym katalogu mają:
- Niereaktywne substytuty, które dostosowują właściwości mechaniczne i termomechaniczne (takie jak temperatura zeszklenia)
- Reaktywne substytuty i grupy końcowe umożliwiające modyfikację chemiczną (takie jak sieciowanie)
- Różne ciężary cząsteczkowe i poziomy lepkości.
OLEJE SILIKONOWE
Nasz katalog obejmuje oleje silikonowe (lub płyny silikonowe), które są dowolnymi ciekłymi spolimeryzowanymi siloksanami posiadającymi organiczne łańcuchy boczne. Są one bardziej stabilne termodynamicznie niż inne siloksany ze względu na wysoce spolaryzowane wiązanie Si-O-Si o dużej energii wiązania. Płyny silikonowe wykazują większą elastyczność strukturalną, przepuszczalność i smarowność ze względu na swobodnie obracające się grupy metylowe, a także słabe siły przyciągania międzycząsteczkowego. Ponadto mają doskonałe właściwości zwilżające i błonotwórcze ze względu na niższe napięcie powierzchniowe i są bezwonne, nietoksyczne, wodoodporne, odporne na chemikalia i promieniowanie UV.
Oferujemy szeroką gamę olejów silikonowych o różnych stopniach lepkości, od 5 c St (lub 5 mPa∙s) do 100 000 c St (lub 100 000 mPa∙s) w temperaturze 25˚C. Nasze oleje silikonowe mogą być stosowane jako płyny grzewcze i chłodzące w systemach zarządzania ciepłem. Stosowane w układach woda/olej, nasze siloksany generują stabilne emulsje mikrokropel, które są szeroko stosowane w analizie DNA i krwi, reakcjach chemicznych, odkrywaniu leków, formulacjach atramentowych, kosmetykach, tekstyliach i produktach do pielęgnacji domowej.
Powiązane zasoby
- Protocol: Procedure for Standard Surface Modification using the Aldrich® Kit for Creating Hydrophilic PDMS Surfaces
Use of this kit results in a durable hydrophilic PDMS surface.