Merck
Charakterystyka produktów ADC
Charakterystyka produktów ADC, badania i testy na potrzeby opracowywania terapii biologicznych
Koniugaty przeciwciał z lekami (ADC), w których przeciwciała monoklonalne są połączone w celu dostarczania wysoce aktywnych składników farmaceutycznych (HPAPI), są z natury złożone, co sprawia, że niezbędna jest charakterystyka danej bioterapii w celu potwierdzenia jej struktury, właściwości wiązania, czystości i mocy działania. Jako Państwa partner w zakresie charakteryzacji możemy zapewnić fachowe doradztwo dotyczące składników biologicznych Państwa ADC zarówno w wersji „niezwiązanej”, jak i skoniugowanej z lekiem – przeprowadzając bezpieczniejsze, bardziej wiarygodne i szybsze badania, które pomagają przyspieszyć podejmowanie decyzji dotyczących jakości produktu w krytycznych momentach.
Nasze usługi w zakresie charakterystyki produktów ADC obejmują: 
  • Laboratoria zgodne z GMP
  • Aktualne doradztwo regulacyjne i nadzór
  • Najnowocześniejsze technologie i sprzęt
  • Doświadczonych naukowców oraz dedykowany zespół zarządzający projektami
Poproś o informacje
Powiązane materiały
Testy zmniejszające ryzyko związane z opracowywaniem i produkcją
Bezpieczeństwo i skuteczność Państwa ADC zaczynają się od zrozumienia roli, jaką odgrywa przeciwciało w kierowaniu ADC do komórek nowotworowych, a także potencjału rekrutacji układu odpornościowego. Nasza szeroka gama testów dla form skoniugowanych i nieskoniugowanych może pomóc w identyfikacji szeregu kluczowych czynników:
  • Związek między strukturą a funkcją przeciwciała
  • Pożądane cechy jakościowe dla wybranego zastosowania
  • Wiązanie z antygenem docelowym
  • Aktywność cytotoksyczna
  • Wpływ na skuteczność po koniugacji
  • Funkcjonalność po konjugacji
  • Wybór zastosowanego łącznika lub metody koniugacji
Zapoznaj się ze standardowymi zaleceniami dotyczącymi testów, które pozwolą określić strukturę, właściwości wiązania i siłę działania Twojego ADC.
Struktura (tożsamość)
  • Struktura pierwotna
  • Masa cząsteczkowa (w postaci nienaruszonej, zredukowanej, odglikozylowanej) określona metodą LC-MS
  • Mapa peptydowa metodą LC-MS lub LC-MS/MS
  • Mapa mostków disiarczkowych metodą LC-MS
  • Miejsce koniugacji metodą LC-MS/MS
  • DAR (stosunek leku do przeciwciała) metodą HIC-HPLC, UV lub LC-MS
  • Postać nieskoniugowana (D0) metodą LC-UV
  • Profil N-glikanu metodą LC lub LC-MS
  • Struktura wyższego rzędu
  • Kalorymetria
    różnicowa
  • Dichroizm kołowy
  • Czystość
  • Wolne zanieczyszczenia chemiczne
  • Pozostałości leku
  • CE-SDS (w postaci zredukowanej i niezredukowanej)
  • Kapilarne ogniskowanie izoelektryczne (cIEF)
  • Chromatografia wykluczająca
  • Dynamiczne rozpraszanie światła (DLS)
  • ELISA (wiązanie z cząsteczką docelową) Wybierz dowolną cechę spośród poniższych
  • Cytometria przepływowa (wiązanie z cząsteczką docelową)
  • SPR (wiązanie z cząsteczką docelową i powinowactwo)
  • SPR (wiązanie i powinowactwo do receptora Fc gamma)
  • SPR (wiązanie z FcRn i powinowactwo)
  • Aktywność biologiczna
  • Test cytotoksyczności
  • ADCC – komórki pierwotne lub komórki reporterowe
  • CDC
  • ADCP – komórki pierwotne lub reporter
  • Test internalizacji
  • pH
  • Osmolalność
  • Stężenie
  • Wygląd
  • Nienaruszalność opakowania
  • Analiza wilgotności metodą Karla Fischera
  • Wnikanie barwnika (potwierdzenie integralności zamknięcia)
Elastyczny partner dysponujący specjalistyczną wiedzą
Aby pomóc Państwu we wprowadzaniu na rynek nowych, bezpiecznych terapii, Merck poprzez swoje usługi testowe BioReliance® oferuje szeroki zakres usług w zakresie charakteryzacji bioterapii, badań bezpieczeństwa oraz opracowywania procesów na każdym etapie rozwoju, od odkrycia leku aż po uzyskanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu. Nasze doświadczone zespoły, w połączeniu z naszą wiedzą operacyjną i dogłębnym zrozumieniem przepisów, pomogą Państwu zminimalizować ryzyko na każdym etapie procesu.