Merck
Strona głównaUsługiRozwój produktów niestandardowychKolumny GC dostosowane do indywidualnych potrzeb
Kolumny GC dostosowane do indywidualnych potrzeb
Zbliżenie kolumny GC oferowanej przez firmę Supelco®
Optymalna separacja chromatograficzna zaczyna się od wyboru odpowiedniej kolumny. Wybór właściwej kolumny do danego zastosowania powinien opierać się na różnych czynnikach.  
W przypadku kolumn kapilarnych należy zwrócić uwagę na:
  1. Fazę stacjonarną
  2. Średnicę wewnętrzną kolumny
  3. Grubość warstwy
  4. Długość kolumny
W przypadku kolumn wypełnionych kolumny Supelco® GC są skonfigurowane tak, aby pasowały do większości dostępnych na rynku przyrządów GC. Oferujemy również szeroki wybór komponentów do kolumn wypełnionych do chromatografii gazowej (puste kolumny szklane, gotowe do użycia wypełnienia, fazy stacjonarne i nośniki stałe) dla klientów pragnących samodzielnie wypełnić swoje kolumny. Jeśli nie uda się Państwu znaleźć produktu z magazynu odpowiadającego Państwa potrzebom, nasze możliwości w zakresie produkcji na zamówienie pozwalają nam wytwarzać kolumny i wypełnienia zgodnie z Państwa specyfikacjami. Supelco® oferuje również trudno dostępne narzędzia zaprojektowane specjalnie do stosowania w kolumnach wypełnionych do chromatografii gazowej.
Możliwości produkcji na zamówienie
Nie możesz znaleźć tego, czego potrzebujesz? Nasza własna szklarnia oraz zespoły zajmujące się produkcją kolumn GC z wypełnieniem mogą wykonać na zamówienie kolumny i ich elementy dokładnie dostosowane do Twoich potrzeb. Aby uzyskać wskazówki dotyczące doboru i użytkowania, wypełnij poniższy formularz, a nasz zespół obsługi technicznej odpowie na Twoje zapytanie.
Materiały dotyczące powiązanych produktów
Broszura: Przewodnik po wyborze kolumn GC