Chromatografia gazowa (GC)
Chromatografia gazowa (GC) jest powszechną techniką analityczną stosowaną do oddzielania i analizowania lotnych i półlotnych związków w mieszaninie. GC jest popularną techniką analityczną, ponieważ łączy wyjątkową zdolność rozdzielczą z szybkością i czułością. Jest szeroko stosowana w wielu gałęziach przemysłu, w tym w ochronie środowiska, przemyśle naftowym, chemicznym, spożywczym i farmaceutycznym.
Nagrodzone kategorie
Odkryj różnorodne materiały do ekstrakcji do fazy stałej (SPE) i przygotowania próbek QuEChERS. Dostępne są wkłady, probówki, płytki i wiele innych.
Osiągnij doskonałą wydajność GC dzięki naszym kolumnom, materiałom eksploatacyjnym i akcesoriom. Poznaj ofertę Supelco®.
Twoje źródło rozpuszczalników: Znajdź odpowiednie rozwiązanie dzięki markom Supelco®, SigmaAldrich® i SAFC®, obejmującym zastosowania analityczne, laboratoryjne i biofarmaceutyczne. Zamów online.
Podnieś jakość monitorowania powietrza dzięki naszym wysokiej jakości produktom. Znajdź aktywne/pasywne próbniki, pompy i akcesoria do precyzyjnych pomiarów otoczenia i miejsca pracy.
Podobnie jak inne formy chromatografii, GC obejmuje fazę stacjonarną i fazę ruchomą. W GC faza ruchoma jest gazem obojętnym, zwykle helem lub azotem, a faza stacjonarna jest albo stałym adsorbentem, określanym jako chromatografia gaz-ciało stałe (GSC), albo cieczą zaadsorbowaną na obojętnym podłożu, określanym jako chromatografia gaz-ciecz (GLC lub po prostu GC).
Jak działa chromatografia gazowa?
Po pobraniu i przygotowaniu próbki, interesujące anality są oddzielane wewnątrz kolumny, a następnie detektor mierzy ilość składników, które opuszczają kolumnę. W GC analit jest wstrzykiwany do portu próbkowania urządzenia i wchodzi do pieca, gdzie jest odparowywany. Odparowana próbka jest transportowana przez kolumnę chromatograficzną przez przepływ gazu obojętnego, który tworzy fazę ruchomą. Związki w próbce rozdzielają się między fazą stacjonarną kolumny a gazem nośnym. Siła interakcji związku z fazą stacjonarną określa czas retencji analitu. Na wylocie kolumny detektor (MS lub nie-MS) wytwarza sygnał, gdy związki przechodzą przez niego. Chromatogram jest wynikiem separacji GC.
Aby zmierzyć stężenie badanej próbki, standardowa próbka o znanym stężeniu jest wstrzykiwana do instrumentu GC. Czas retencji piku i powierzchnia wzorca są porównywane z wynikami próbki testowej w celu określenia nieznanego stężenia. W GC, zewnętrzne i wewnętrzne standardy są powszechnie stosowane w celu zapewnienia wiarygodnej kwantyfikacji badanej próbki. Gdy znane standardy są uruchamiane oddzielnie od rzeczywistej próbki będącej przedmiotem zainteresowania, a odpowiedź jest porównywana z odpowiedzią próbki na innym chromatogramie, jest to określane jako standard zewnętrzny. Gdy standard jest dodawany do próbki i analizowany jednocześnie, nazywany jest standardem wewnętrznym.
Pobieranie próbek i przygotowanie do analizy GC
Wiele próbek może być analizowanych za pomocą GC, o ile związki są dość lotne (mogą być odparowane), a jednocześnie są stabilne termicznie (nie ulegają degradacji w wysokiej temperaturze). Próbki mogą być pobierane z materiałów stałych, ciekłych lub gazowych. Podczas przygotowywania próbek do GC ważne jest, aby zminimalizować złożoność próbki, ponieważ jakość próbki wpływa na dokładność i precyzję końcowych wyników chromatograficznych. Dostępna jest szeroka gama specyficznych dla matryc technik przygotowania próbek, które pomagają izolować i zatężać anality i matryce próbek przed analizą GC.
Jak wybrać kolumnę GC
Kolumna Kolumna GC jest sercem systemu GC, w którym zachodzi rozdział chromatograficzny. Wybór odpowiedniej kolumny GC powinien opierać się na 4 istotnych czynnikach: fazie stacjonarnej, średnicy wewnętrznej kolumny (I.D.), grubości warstwy i długości kolumny. Czynniki te mają wpływ na wydajność kolumny, rozdzielczość i pojemność próbki.
Fazę stacjonarną należy wybrać w oparciu o aplikację, która ma być wykonana.
Odwiedź naszą wyszukiwarkę dokumentów, aby znaleźć arkusze danych, certyfikaty i dokumentację techniczną.
Powiązane artykuły
- Optymalizacja separacji chromatografii gazowej przy użyciu odpowiednich kolumn, z uwzględnieniem fazy stacjonarnej, średnicy wewnętrznej, grubości powłoki i długości kolumny.
- W 1983 roku wprowadzono pierwszą kapilarną kolumnę GC ze stopionej krzemionki do zastosowań specjalnych. Od tego czasu pojawiła się imponująca lista specjalnych kapilarnych kolumn GC ze stopionej krzemionki.
- Derywatyzacja jest techniką, która zazwyczaj obejmuje reakcję analitu(ów) będącego przedmiotem zainteresowania z konkretnym odczynnikiem derywatyzującym.
- Derywatyzacja i analiza aminokwasów za pomocą GC-MS
- Nasze rozpuszczalniki GC zostały specjalnie opracowane i przetestowane pod kątem detekcji ECD, FID i MS lub chromatografii gazowej w przestrzeni nadpowierzchniowej, aby zapewnić dokładne, wiarygodne i powtarzalne wyniki analityczne.
- Zobacz wszystkie (62)
Powiązane protokoły
- Syringes are precision instruments and need care. Learn to correctly inspect, use, unclog, handle, clean and store them to ensure good accuracy, reproducibility, and lifetime.
- W tym artykule omówiona zostanie analiza wolnych kwasów tłuszczowych.
- There are three types of analyses: GRO, DRO, and TPH. The published methods are simply variations of these to meet the different analytical needs of the individual agencies.
- Example displays how MSTFA/MSTFA-d9 derivatization of amphetamine provides valuable information in mass spectra and chromatograms using SLB-5ms GC column.
- Zobacz wszystkie (87)
Znajdź więcej artykułów i protokołów
Jak możemy pomóc
W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o przesłanie prośby o wsparcie klienta
lub rozmowę z naszym zespołem obsługi klienta:
Email [email protected]
lub zadzwoń +1 (800) 244-1173
Dodatkowe wsparcie
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- Kalkulatory i aplikacje
Web Toolbox - narzędzia naukowe i zasoby dla chemii analitycznej, nauk przyrodniczych, syntezy chemicznej i materiałoznawstwa.
- Customer Support Request
Obsługa klienta, w tym pomoc przy zamówieniach, produktach, kontach i kwestiach technicznych związanych z witryną.
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.
Rozwiązania przepływu pracy dla chromatografii gazowej (GC)