Mikrobiom
Termin „mikrobiom” odnosi się do zbiorczej sumy genomów lub materiału genetycznego wszystkich mikroorganizmów występujących w danym środowisku, zwanego mikrobiotą. Mikrobiom człowieka obejmuje zbiór mikrobiomów występujących w organizmie człowieka, które znajdują się głównie w jelitach i które różnią się znacznie w zależności od osoby oraz w zależności od lokalizacji anatomicznej. Czynniki, które mogą wpływać na mikrobiom, to między innymi dieta, styl życia, uwarunkowania genetyczne, lokalizacja anatomiczna, antybiotyki oraz patogeny.
Badania nad mikrobiomem
W rozwijającej się dziedzinie badań nad mikrobiomem naukowcy stoją przed wyzwaniem identyfikacji i charakterystyki nieznanych mikroorganizmów, których izolacja, hodowla i badanie mogą być trudne. Zastosowania analiz mikrobiomu człowieka, zwierząt i środowiska mogą potencjalnie doprowadzić do odkrycia nowych produktów terapeutycznych i naturalnych. Nasi naukowcy opracowują nowe rozwiązania, które pomogą Państwu w hodowli i/lub identyfikacji mikroorganizmów w celu charakterystyki społeczności mikrobiologicznych.
Aby umożliwić odkrywanie nowych mikroorganizmów, oferujemy:
- MetaPolyzme do trawienia trudnych mikroorganizmów i izolacji całkowitego DNA
- Enzymy bez DNA do analizy wolnej od zanieczyszczeń
- Przeciwciała o wysokiej specyficzności wobec bakterii i składników bakteryjnych
- Indywidualne standardy DNA oraz inaktywowane bakterie, pozwalające uniknąć błędów systematycznych i zwiększyć powtarzalność wyników
Podłoża
mikrobiologiczne
Mikroorganizmy mają zróżnicowane wymagania żywieniowe, różnią się metabolizmem, są hamowane przez różne związki i często można je wykryć jedynie za pomocą specyficznych systemów wskaźnikowych. Podłoża selektywne umożliwiają wzrost wyłącznie określonych gatunków lub szczepów o specyficznych cechach, natomiast podłoża nieselektywne sprzyjają rozwojowi szerokiego spektrum organizmów. Podłoża z systemem różnicującym mogą być wykorzystywane do identyfikacji lub przynajmniej do rozróżnienia mikroorganizmów między sobą. Do charakterystyki społeczności mikroorganizmów oraz przygotowywania DNA oferujemy szeroki wybór podłoży mikrobiologicznych i surowców.
Standardy mikrobiomowe
Technologia sekwencjonowania nowej generacji (NGS) ułatwiła sekwencjonowanie DNA mikroorganizmów na dużą skalę, umożliwiając kompleksową analizę próbek mikrobiomu. Aby uniknąć błędów systematycznych i zapewnić powtarzalność analiz mikrobiomu, kluczowe znaczenie ma standaryzacja. Standaryzacja jest kluczem do przyszłości badań nad mikrobiomem i metagenomiką, które mogą generować dokładne i wiarygodne dane.
Oferujemy stale poszerzającą się listę pojedynczych standardów mikrobiomowych w postaci DNA mikroorganizmów oraz inaktywowanych bakterii, które nadają się do stosowania w PCR, sekwencjonowaniu i NGS. Te wygodne, gotowe do użycia pojedyncze standardy stanowią wartość dodaną, zapewniając specyficzną, dostosowaną do potrzeb kontrolę. Te ekonomiczne standardy wspierają procesy mikrobiomiczne lub metagenomiczne, zwiększając powtarzalność wyników i umożliwiając wiarygodne porównanie wyników z innymi laboratoriami.
Przeciwciała do badań nad mikrobiomem
Nasza oferta przeciwciał do analizy mikrobiomu obejmuje wysoce specyficzne przeciwciała, które wiążą się z bakteriami lub składnikami bakteryjnymi (np. toksynami, unikalnymi białkami i lipopolisacharydami), nadające się do różnorodnych zastosowań w zakresie wykrywania i izolacji określonych bakterii. Kluczowe zastosowania immunodetekcji obejmują test ELISA, Western blot (WB), obrazowanie oraz izolację.
Enzymy lityczne wolne od DNA do badań mikrobiomu
W ostatnich latach badania nad społecznościami mikroorganizmów uległy rewolucji dzięki powszechnemu zastosowaniu technik analitycznych niezależnych od hodowli, takich jak sekwencjonowanie genu 16S rRNA i metagenomika. Ponieważ zanieczyszczenie DNA podczas przygotowywania próbek stanowi istotny czynnik zakłócający w tych metodach opartych na sekwencjonowaniu, niezbędne są odczynniki do ekstrakcji DNA wolne od zanieczyszczeń DNA. Kolejnym poważnym wyzwaniem podczas przetwarzania próbek mikrobiomu jest trudność w rozbiciu mikroorganizmów – podczas przetwarzania ściany komórkowe mogą tworzyć kapsuły lub odporne przetrwalniki. DNA można wyodrębnić z mikroorganizmów przy użyciu enzymów litycznych w celu wywołania częściowego tworzenia sferoplastów. Sferoplasty te są następnie poddawane lizie w celu uwolnienia DNA. Oczyszczone enzymy lityczne przechodzą rygorystyczne testy kontroli jakości, aby zapewnić, że będą wolne od zanieczyszczeń DNA, a tym samym nadają się do badań nad mikrobiomem.
Zestawy do oczyszczania DNA mikrobiomu
Aby zbadać rolę mikrobioty w zdrowiu ludzi, zwierząt i środowiska, konieczne jest uzyskanie dokładnych i powtarzalnych danych mikrobiologicznych. Dlatego też kluczowe znaczenie ma zastosowanie odpowiedniej metodologii ekstrakcji mikrobiologicznego DNA. Ustalanie optymalnej procedury izolacji DNA ma kluczowe znaczenie dla rzetelności i powtarzalności wyników, ponieważ nieskuteczna ekstrakcja DNA może skutkować błędną charakterystyką społeczności mikrobiologicznej. Nasze zestawy do oczyszczania DNA zapewniają wygodne i szybkie metody izolacji wysokiej jakości DNA mikroorganizmów o wysokiej wydajności z różnorodnych próbek.
Powiązane materiały
- Artykuł: Enzymy lizujące
Enzymatic cell lysis and protoplast prep processes demystified, revealing complex enzymatic reactions during sample preparation.
- Artykuł: Standardy dotyczące DNA w badaniach metagenomicznych nad społecznościami mikrobiomów
DNA standards enhance metagenomics research integrity, offering precise species study and mixed community standards.
- Protocol Guide: Generation of Apical-Out Gastrointestinal Organoids
Step-by-step protocol for generating apical-out human gut organoids for microbiome, ADME/Tox, viral and gastrointestinal related disease research. See the complete organoid culture protocol.
- Artykuł: MetaPolyzyme – enzymy do lizy komórek bez udziału DNA przeznaczone do procesów związanych z mikrobiomem
Explore the benefits of MetaPolyzyme, DNA free to improve DNA extraction and increase the number of taxa identified in treated samples.
- Artykuł: Nukleaza Benzonase® w procesach badawczych dotyczących mikrobiomu
Nukleaza Benzonase® do redukcji DNA gospodarza w procesach analizy mikrobiomu oraz usprawnienia identyfikacji taksonów.