Merck
Strona głównaUsługiOprogramowanie i platformy cyfroweOptymalizacja reakcji cyfrowych za pomocą Catalexis
Optymalizacja reakcji cyfrowych za pomocą Catalexis
Inteligentniejsza chemia, szybsze wyniki
A co by było, gdyby przesiewanie katalizatorów i ligandów do złożonych reakcji krzyżowego sprzęgania mogło być przewidywalne, szybkie i oparte na sztucznej inteligencji, zamiast polegać na tradycyjnych metodach prób i błędów? Catalexis zapewnia właśnie to, łącząc optymalizację katalizatorów opartą na sztucznej inteligencji, modelowanie bayesowskie BayBE oraz wyselekcjonowaną płytkę z 23 ligandami fosfinowymi, umożliwiając inteligentniejsze i bardziej wydajne przesiewanie w przypadku przemian takich jak aminowanie metodą Buchwalda-Hartwiga oraz sprzęganie metodą Suzuki–Miyaura.
Stworzony zarówno z myślą o tradycyjnej chemii laboratoryjnej, jak i eksperymentach o wysokiej przepustowości (HTE), Catalexis umożliwia badaczom cyfrowe badanie przestrzeni reakcyjnej, zmniejszenie obciążenia eksperymentalnego oraz przyspieszenie identyfikacji ligandów o wysokiej wydajności w reakcjach sprzęgania krzyżowego oraz innych wrażliwych przemianach, w których niewielkie zmiany parametrów mają wpływ na wydajność i selektywność.
Jak działa Catalexis?
Step 1 - Order Your Catalexis Kit
Krok 1: Zamów zestaw Catalexis
Wybierz format, który najlepiej pasuje do Twojego sposobu pracy:
Zestaw ligandów 50 mg – 23 ligandy fosfinowe + źródło Pd + 5 żetonów dostępu.   
Płytki do przesiewania 1 µmol – pięć płytek (po 23 ligandy każda) + źródło Pd + 5 tokenów dostępu.
Step 2 - Run Your 23‑Ligand Screening Reactions
Przeprowadź badanie przesiewowe z użyciem 23 ligandów, stosując wybrany substrat i warunki, utrzymując wszystkie zmienne na stałym poziomie. Rozwiązanie jest kompatybilne zarówno z konfiguracjami ręcznymi, jak i zautomatyzowanymi procesami HTE.
Step 3 - Upload Your Reaction Results to the Catalexis Portal
Wprowadź wydajności reakcji (0–100) do portalu Catalexis i wykorzystaj 1 token, aby otrzymać listę najlepszych kandydatów na ligandy. Nie są wymagane żadne metadane chemiczne.
Step 4 - Generate AI Driven Ligand Rankings Driven Ligand Rankings
Catalexis porównuje dane użytkownika z własną bazą danych zawierającą ponad 400 ligandów i wskazuje te, które osiągają najlepsze wyniki. 
Step 5 - Optimize With Guided Recommendations
Zdefiniuj parametry reakcji, a silnik uczenia maszynowego BayBE (Bayesian back-end) zaproponuje najbardziej obiecujące kolejne eksperymenty w obrębie przestrzeni chemicznej, umożliwiając w ten sposób bardziej efektywne badanie tej przestrzeni niż w przypadku tradycyjnych metod DOE.
Step 6 - Explore the Reaction Space with BayBE
Prześlij swoje najnowsze wyniki, a natychmi warunki, które pomogą Ci dalej zwiększać plony, zostaną natychmiast zaproponowane
Step 7 - Repeat to Refine Results
Powtarzaj kroki 5–6, aż reakcja osiągnie pożądany wynik, niezależnie od tego, czy chodzi o wydajność, stopień konwersji, ograniczenie ilości produktów ubocznych czy inną zmienną określoną przez użytkownika.
Dlaczego warto wybrać Catalexis zamiast tradycyjnych metod selekcji katalizatorów?
Funkcja
Katalexis
Tradycyjne badania przesiewowe
Metoda selekcji
Optymalizacja bayesowska oparta na sztucznej inteligencji pozwala przewidzieć najbardziej obiecujące kolejne eksperymenty
Selekcja metodą prób i błędów z ręcznym podejmowaniem decyzji
Rozmiar zestawu ligandów
Wykorzystuje wyselekcjonowaną płytkę z 23 ligandami fosfinowymi, popartą bazą danych zawierającą ponad 400 ligandów
Małe zestawy ligandów, ograniczone pokrycie przestrzeni chemicznej
Czas uzyskania wyników
Optymalizacja w ciągu kilku dni dzięki wyborowi eksperymentów kierowanemu przez sztuczną inteligencję
Wymaga tygodni iteracyjnych prób i błędów
Zużycie materiałów
Zużywa znacznie mniej katalizatora, substratu i rozpuszczalnika
Wysokie zużycie odczynników z powodu dużych zestawów eksperymentów
Liczba eksperymentów
Minimalna; modele bayesowskie wybierają wyłącznie serie o wysokiej wartości
Do zbadania przestrzeni chemicznej potrzeba wielu eksperymentów
Podejmowanie decyzji
Oparte na danych, predykcyjne rankingi ligandów
Ręczna interpretacja i testowanie sekwencyjne
Efektywność eksploracji
Wykorzystanie uczenia maszynowego do identyfikacji obiecujących obszarów przestrzeni chemicznej
Jednolite przesiewanie prowadzi do zbędnych eksperymentów
Wpływ na koszty
Niższe koszty dzięki mniejszej liczbie serii i zmniejszonej ilości odpadów
Wyższe koszty operacyjne i większe zużycie substancji chemicznych
Elastyczność procesu
Działa w ramach badań laboratoryjnych, równoległych i zautomatyzowanych testów HTE
Przepływy pracy głównie ręczne
Przepraszamy, wystąpił nieoczekiwany błąd
Response not successful: Received status code 500
Opinie użytkowników
Dowiedz się, jak Catalexis zmienia oblicze laboratoriów – oto, co chemicy mówią o swoich doświadczeniach:
„Catalexis znacznie usprawniło proces optymalizacji reakcji diaminowania 1,3-dichlorobenzenu, pozwalając nam zaoszczędzić czas dzięki udostępnieniu wyselekcjonowanego zestawu ligandów do badań przesiewowych. Po trzech rundach badań przesiewowych zidentyfikowaliśmy najlepszy ligand do naszego ostatecznego procesu na skalę przemysłową”.
Laboratorium Rozwoju Procesów Pharma Biotech
„Zaproponowane ligandy dały doskonałe wyniki, w tym niektóre, których początkowo nawet nie rozważałem wypróbować”.
Laboratorium Chemii Medycznej
„Catalexis to świetne narzędzie, w ramach którego zestaw 23 ligandów pozwala – przy pomocy sztucznej inteligencji – ocenić i przewidzieć skuteczność około 500 ligandów”.
Chemik zajmujący się badaniami i rozwojem w dziedzinie chemii syntetycznej
Powiązane materiały
Formularz zapytania
Aby skontaktować się z nami i dowiedzieć się więcej o platformie, prosimy o wypełnienie formularza, podając konkretną prośbę. Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.