Oprogramowanie do retrosyntezy SYNTHIA®
Odkrycia na wyciągnięcie ręki
Opracowana przez chemików i zaprojektowana przez informatyków platforma SYNTHIA® pozwala naukowcom szybko odkrywać nowe ścieżki syntezy zarówno dla nowych, jak i opublikowanych cząsteczek docelowych.
Opracowana w ciągu 21 lat platforma oprogramowania typu SaaS tworzy ścieżki syntezy przy użyciu reguł opracowanych przez ekspertów w oparciu o sprawdzone przemiany chemiczne. Dzięki katalogowi zawierającemu ponad 12 milionów dostępnych na rynku materiałów wyjściowych i bloków budulcowych SYNTHIA® zapewnia dostęp do szerokiego portfolio dostępnych rozwiązań chemicznych.
SYNTHIA® Lab
Wyobraź sobie świat, w którym każde laboratorium, niezależnie od wielkości czy budżetu, ma dostęp do tej samej zaawansowanej technologii retrosyntezy, której ufają czołowi naukowcy. Wraz z wprowadzeniem SYNTHIA® Lab ten świat jest bliższy niż kiedykolwiek.
SYNTHIA® Lab udostępnia możliwości komputerowego planowania retrosyntezy grupom akademickim i zespołom badawczym działającym na zasadach non-profit, dzięki czemu odkrywanie nowych ścieżek syntezy, przyspieszanie procesów badawczych i inspirowanie innowacji staje się łatwiejsze niż kiedykolwiek. SYNTHIA® Lab pomaga projektować solidne, kreatywne ścieżki syntezy zarówno dla nowych, jak i opublikowanych cząsteczek — niezależnie od wielkości laboratorium.
Szybko przejdź od wyobrażania sobie tego, co jest możliwe, do testowania tego, co jest prawdopodobne
Dzięki temu sprawdzonemu w warunkach laboratoryjnych oprogramowaniu do planowania retrosyntezy z powodzeniem projektuj i planuj ścieżki syntezy cząsteczek docelowych w oparciu o swoje wymagania.
- Wybierz rodzaj analizy retrosyntezy, która ma zostać przeprowadzona, oraz cząsteczkę docelową spośród znanych i nieznanych związków.
- Dostosuj parametry wyszukiwania: ustaw próg cenowy, preferencje dotyczące grup ochronnych, funkcje punktacji, warunki zatrzymania i wiele innych opcji.
- Utwórz bezpośrednie powiązania z dostępnymi na rynku i znanymi materiałami wyjściowymi wraz z informacjami o cenach i/lub uwzględnij własne zasoby magazynowe (zgłoszone do opatentowania).
- Z łatwością filtruj, sortuj, porównuj i analizuj niestandardowe ścieżki, przeglądając szczegółowe struktury cząsteczek lub wykresy, aby odkrywać najbardziej opłacalne ścieżki prowadzące do celów chemicznych.
Oprogramowanie do retrosyntezy SYNTHIA®
Szybko i skutecznie przeanalizuj setki ścieżek, aby
wybraniu najlepszej opcji dostosowanej do Twoich potrzeb.
Odkryj najbardziej opłacalne sposoby dotarcia do docelowych cząsteczek
dzięki najnowocześniejszym opcjom wizualizacji i filtrowania.
Z łatwością dostosuj parametry wyszukiwania, aby wykluczyć lub uwydatnić
reakcji, odczynników lub klas cząsteczek.
Odkryj wyjątkowe i nowatorskie metody syntezy, które mogą być Ci nieznane
przy tworzeniu pożądanej cząsteczki.
W prosty sposób wygeneruj listę dostępnych na rynku materiałów wyjściowych do swojej syntezy.
Dowiedz się więcej dzięki oprogramowaniu do retrosyntezy SYNTHIA®
Przekonaj się, jak oprogramowanie do retrosyntezy SYNTHIA® poszerza Twoją wiedzę, pozwala zaoszczędzić czas i obniża koszty syntezy.
Oferujemy dostosowane do indywidualnych potrzeb pakiety licencyjne oraz kompleksowe wsparcie. Skontaktuj się z nami już teraz, aby dowiedzieć się więcej.
Uwagi techniczne dotyczące zastosowań
- Notatka aplikacyjna – interfejs programowania aplikacji
W ciągu kilku minut można ocenić syntetyczne wskaźniki dostępności (SAS) tysięcy wirtualnych cząsteczek.
- Zautomatyzowane planowanie i realizacja syntezy – część 1
Konfiguracja wyszukiwania niestandardowego w SYNTHIA® umożliwia tworzenie tras, które można wykonać za pomocą Synple
- Zautomatyzowane planowanie i realizacja syntezy – część 2
- Optymalizacja ścieżek syntezy wspomagana komputerowo z wykorzystaniem oprogramowania do retrosyntezy SYNTHIA®
Przy projektowaniu wydajnego procesu syntezy docelowego związku pojawiają się różne wyzwania i kwestie, które należy wziąć pod uwagę, w zależności od zakresu projektu i branży. Oprogramowanie do retrosyntezy SYNTHIA® stanowi potężne narzędzie dla chemików organicznych, wykorzystujące zaprogramowane przez ekspertów reguły chemiczne do przewidywania realnych ścieżek syntezy, wychodząc od surowców dostępnych na rynku.
Sprawdzone i opublikowane artykuły w czasopismach zewnętrznych
W ramach udanej walidacji laboratoryjnej oprogramowania do projektowania retrosyntezy SYNTHIA® zidentyfikowano solidne i niezawodne ścieżki syntezy, które pozwoliły ograniczyć liczbę etapów syntezy, zwiększyć wydajność oraz obniżyć koszty zarówno w przypadku znanych, jak i nowych celów.
Retrosynteza wspomagana komputerowo na rzecz bardziej ekologicznej i optymalnej syntezy całkowitej substancji
czynnej farmaceutycznej – inhibitora helikazy-primazy
Sztuczna inteligencja w planowaniu retrosyntezy wymaga zarówno danych, jak i wiedzy
eksperckiej
Wspieranie odkrywania leków: jak AIDDISON™ i SYNTHIA© zmieniają projektowanie molekularne
Algorytmiczne odkrywanie kombinacji taktycznych dla zaawansowanych syntez organicznych
Sztuczna inteligencja w planowaniu retrosyntezy wymaga zarówno danych, jak i wiedzy
eksperckiej
Powiązane materiały
- Broszura: Omówienie oprogramowania do retrosyntezy SYNTHIA®
Odkrycia na wyciągnięcie ręki – przyspiesz projektowanie syntezy dzięki oprogramowaniu do retrosyntezy SYNTHIA®
- Broszura: Interfejs API oprogramowania SYNTHIA® do retrosyntezy
Połącz SYNTHIA® z wybranym oprogramowaniem do chemoinformatyki, aby projektować szlaki metaboliczne z dużą wydajnością i oceniać syntezę cząsteczek
- Ulotka: Oprogramowanie do retrosyntezy SYNTHIA® – Lab Manager BIG Picture
Ograniczanie ryzyka i poprawa wyników syntezy w procesie odkrywania leków dzięki oprogramowaniu do retrosyntezy SYNTHIA®
- Broszura: Skrót do bardziej ekologicznych rozwiązań
Opracowanie wydajnego procesu syntezy docelowego związku przy minimalnym wpływie na środowisko wiąże się z licznymi wyzwaniami. Nasze zaawansowane oprogramowanie do retrosyntezy, SYNTHIA®, może znacznie ułatwić przewidywanie bardziej zrównoważonych ścieżek syntezy, wychodząc od surowców dostępnych na rynku.
Zrzuty ekranu
Powiązane wideo
Biblioteka wspólnych ścieżek SYNTHIA®