Fluorowanie
Fluorowanie, czyli wprowadzenie fluoru do związku, ma głęboką zdolność do zmiany jego właściwości biologicznych ze względu na elektroujemność i mały rozmiar fluoru. W badaniach farmaceutycznych fluor jest często wprowadzany do związku docelowego w celu poprawy biodostępności i poprawy profilu stabilności metabolicznej. Dziedzina ta rozrosła się i obejmuje liczne strategie wprowadzania fluoru, w tym kilka kluczowych reakcji.
.
Nagrodzone kategorie
Przeglądaj naszą szeroką gamę rozpuszczalników oferowanych pod trzema markami portfolio do różnych zastosowań: Supelco® produkty dla chemii analitycznej, Sigma-Aldrich® materiały dla laboratoriów i produkcji, SAFC® produkty dla rozwoju i produkcji biofarmaceutycznej i farmaceutycznej.
Znajdź podstawowe komponenty potrzebne do prowadzenia badań w naszym portfolio organicznych bloków budulcowych, które obejmują alkany, alkeny, alkiny, aleny, areny, związki arsenu, funkcjonalizowane bloki budulcowe Barana, aminy z wiązaniami Barana, bloki budulcowe i chiralne małe cząsteczki z Liverpool ChiroChem, bloki budulcowe dla SuFEx: The Next Click Reaction, sole karbenowe i związki karbonylowe.
Dzięki szerokiej ofercie fluorowanych bloków budulcowych, takich jak podstawniki trifluorometylowe, difluorometylowe, triflatowe i pentafluorosulfanylowe, jeszcze łatwiej jest odkrywać związki docelowe.
Wybieraj z naszej szerokiej gamy substratów halogenowanych, aby zwiększyć powodzenie swoich badań nad bromowaniem, chlorowaniem, fluorowaniem, haloborowaniem i jodowaniem.
Fluorowanie nukleofilowe
Metody fluorowania nukleofilowego wykorzystują źródło fluorków, takie jak fluorek alkaliczny lub amonowy, do bezpośredniego wypierania alkoholi, addycji do aldehydów, ketonów i kwasów karboksylowych w wysoce chemoselektywny sposób do syntezy małych cząsteczek, a także polifluorowania do syntezy materiałów.
Fluorowanie elektrofilowe
Fluorowanie elektrofilowe polega na połączeniu nukleofila skoncentrowanego na węglu z elektrofilowym źródłem fluoru. Tradycyjnie, źródłem elektrofilowego fluoru był gazowy fluor, który jest wysoce toksyczny i stanowi silny utleniacz. Badania doprowadziły jednak do opracowania odczynników, które są łagodniejszymi, bezpieczniejszymi i wysoce stabilnymi alternatywami dla elektrofilowego fluorowania. Odczynniki te wykazały doskonałą użyteczność w różnych zastosowaniach, od elektrofilowej substytucji aromatycznej do tworzenia gatunków α-fluoro-keto.
Difluorometylacja
Difluorometylacja generuje grupę difluorometylową odczynników poprzez addycję nukleofilową i rodnikową funkcjonalizację wiązań (C-H). Grupa difluorometylowa (R-CF2H) przyciągnęła wiele uwagi w badaniach nad lekami, agrochemikaliami i materiałami, ponieważ jest izoteryczna w stosunku do grupy karbinolowej (CH2OH).
Trifluorometylacja
Trifluorometylacja jest szybko rozwijającą się dziedziną badań chemicznych, która w elegancki sposób łączy się z katalizą w tworzeniu nowych metod chemicznych do umieszczania grup trifluorometylowych na cząsteczkach.
Perfluoroalkilowanie
Perfluoroalkilowanie to reakcja nukleofilowej grupy perfluoroalkilowej z halogenkami alkilowymi, alkenilowymi i arylowymi lub związkami karbonylowymi. Stabilność grup odczynników perfluoroalkilowych sprawia, że są one atrakcyjne w różnych zastosowaniach, takich jak sprzęganie krzyżowe z fosforanami allilu.
Odwiedź naszą wyszukiwarkę dokumentów, aby znaleźć arkusze danych, certyfikaty i dokumentację techniczną.
Powiązane artykuły
- Selectfluor™ (bis(tetrafluoroboran) 1-chlorometylo-4-fluoro-1,4-diazoniabicyklo[2.2.2]oktanu lub F-TEDA) to przyjazny dla użytkownika, łagodny, stabilny w powietrzu i wilgoci, nielotny odczynnik do elektrofilowego fluorowania.
- (Phen)Cu-CF3 (cat. #L510009) is an easily handled, thermally stable, single-component reagent for the trifluoromethylation of aryl iodides.
- TADDOL chiral auxiliaries find diverse applications in asymmetric synthesis, catalysis, and polymerization.
- The prevalence of organofluorine compounds in industry and drug design necessitates the ability to introduce C–F bonds to molecules.
- Trifluorek dietyloaminosiarki (DAST) ułatwia fluorowanie nukleofilowe w selektywnych reakcjach z alkoholami, ketonami i innymi związkami.
- Zobacz wszystkie (18)
Znajdź więcej artykułów i protokołów
Jak możemy pomóc
W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o przesłanie prośby o wsparcie klienta
lub rozmowę z naszym zespołem obsługi klienta:
Email [email protected]