Przelicznik jednostek gęstości
Gęstość to właściwość fizyczna definiowana jako stosunek masy obiektu do jego objętości. Aby określić gęstość, najlepiej jest osobno zmierzyć masę i objętość obiektu. Ponieważ różne substancje mają różną gęstość, gęstość może pomóc w identyfikacji materiału. Porównanie gęstości dwóch materiałów pozwala również przewidzieć, w jaki sposób substancje będą ze sobą oddziaływać. Woda ma gęstość 1 000 kg/m³ w warunkach standardowej temperatury i ciśnienia (STP) i jest wykorzystywana jako powszechny wzorzec.
Skorzystaj z poniższego kalkulatora, aby przeliczyć znaną gęstość na różne jednostki.
Inne przeliczniki jednostek