Przelicznik jednostek momentu obrotowego
Moment obrotowy to miara siły, która powoduje obrót obiektu wokół osi. Moment obrotowy stanowi obrotowy odpowiednik siły liniowej i jest również określany jako siła obrotowa lub efekt obrotowy.
Jak oblicza się moment obrotowy?
Moment obrotowy oblicza się poprzez pomnożenie siły przez odległość w następujący sposób:
τ = r × F
Tau to wektor momentu obrotowego
r to wektor położenia
F to wektor siły
Skorzystaj z poniższego kalkulatora, aby przeliczyć znaną wartość momentu obrotowego na różne jednostki.
Inne przeliczniki jednostek