Merck
Strona głównaWsparcieKalkulatory i aplikacjePrzelicznik jednostek natężenia przepływu
Przelicznik jednostek natężenia przepływu
Natężenie przepływu objętościowego płynu definiuje się jako objętość płynu przepływającego przez daną powierzchnię przekroju poprzecznego w jednostce czasu. Powierzchnia przekroju poprzecznego to powierzchnia, przez którą przepływa płyn. Natężenie przepływu objętościowego mierzy się czasem w „standardowych centymetrach sześciennych na minutę” (sccm). W przypadku przepływu przez rurę natężenie to jest stałe. Wzór na natężenie przepływu objętościowego jest następujący:
Q = V/t
Q to natężenie przepływu
V to objętość
t to czas
Skorzystaj z poniższego kalkulatora, aby przeliczyć znane natężenie przepływu objętościowego na różne jednostki. 
Thousands Separator   