Narzędzie do tworzenia nomogramów ciśnienie–temperatura
at 1 atm (760 mmHg)
1 atm = 760 mmHg
Oszacowanie temperatury wrzenia i prężności par
Skorzystaj z interaktywnych elementów sterujących powyżej, aby uprościć obliczenia i zwiększyć wydajność procesów destylacji lub odparowywania.
Nasze narzędzie „Nomogram ciśnienia i temperatury” opiera się na równaniu Clausiusa-Clapeyrona, które zakłada, że ciepło parowania jest stałe w danym zakresie ciśnień. Równanie Antoine'a omija to założenie, wykorzystując dane empiryczne dla każdej z rozpatrywanych cieczy.
Wprowadź ciśnienie i temperaturę w dowolnej z pięciu jednostek ciśnienia (atmosfery, bary, kilopaskale, funty na cal kwadratowy lub milimetry słupa rtęci) oraz w jednej z pięciu jednostek temperatury (stopnie Celsjusza, kelwiny, stopnie Fahrenheita, stopnie Rankine'a lub stopnie Réaumura).
| Clausius-Clapeyron Equation (Relation)1 | Integration of the Clausius-Clapeyron Equation2 | Antoine Equation3 |
| The standard version of the Clausius-Clapeyron equation was derived by Rudolf Clausius in 1850. The relation can be written in many different derivations from the state postulate to achieve an equation for use in phase transition calculations. The relation describes the slope of a plot of temperature against pressure. The slope is equal to the change in specific entropy divided by the change in specific volume. |
The integration of the Clausius-Clapeyron equation is usually used for calculating the vapor pressure at a new temperature, given the current or original temperature. The ΔHvap is the enthalpy of vaporization; R is the gas constant. This integration assumes that the molar enthalpy of vaporization does not vary with temperature over the integration limits. |
In the Antoine Equation, P is equal to vapor pressure, and T is temperature. The Antoine parameters A, B, and C are determined independently for each vapor pressure-temperature experiment. |
Bibliografia
- McQuarrie, D. A.; Simon, J. D. Mathematics for Physical Chemistry. University Science Books; 2008.
- Goodman, J. M.; Kirby, P. D.; Haustedt, L.O. „Tetrahedron Letters”. 2000. 41, 9879–9882.
- Thomson, G. W. „Chemical Reviews”. 1946. 38 (1), 1–29.