Merck
Strona głównaWsparcieKalkulatory i aplikacjeKalkulator rozcieńczania roztworu
Kalkulator rozcieńczania roztworu
Rozcieńczony roztwór o znanym molarności
Kalkulator rozcieńczania roztworów oblicza objętość stężonego roztworu wyjściowego, jaką należy dodać, aby uzyskać określoną objętość i stężenie. Kalkulator wykorzystuje wzór M1V1 = M2V2, gdzie „1” oznacza warunki stężenia (tj. molarność i objętość roztworu wyjściowego), a „2” oznacza warunki po rozcieńczeniu (tj. pożądaną objętość i molarność). Aby przygotować roztwór o określonej molarności na podstawie masy, należy skorzystać z kalkulatora molarności masowej. Aby rozcieńczyć roztwór stężonego kwasu lub zasady o znanym stężeniu w% (w/w), należy skorzystać z kalkulatora molarności kwasów i zasad.
Stock concentration:
Desired final volume:
Desired concentration:
Znajdź swoją równowagę pH dzięki naszym fenomenalnym biologicznym układom buforowym!