Merck
IQGAP1 binds the Axl receptor kinase and inhibits its signaling.
The Biochemical journal (2018-09-07)
Laëtitia Gorisse, Zhigang Li, Andrew C Hedman, David B Sacks
ABSTRAKT
Axl is a tyrosine kinase receptor that is important for hematopoiesis, the innate immune response, platelet aggregation, engulfment of apoptotic cells and cell survival. Binding of growth arrest-specific protein 6 (Gas6) activates Axl signaling, but the mechanism of inactivation of the Axl receptor is poorly understood. In the present study, we show that IQGAP1 modulates Axl signaling. IQGAP1 is a scaffold protein that integrates cell signaling pathways by binding several growth factor receptors and intracellular signaling molecules. Our in vitro analysis revealed a direct interaction between the IQ domain of IQGAP1 and Axl. Analysis by both immunoprecipitation and proximity ligation assays demonstrated an association between Axl and IQGAP1 in cells and this interaction was decreased by Gas6. Unexpectedly, reducing IQGAP1 levels in cells significantly enhanced the ability of Gas6 to stimulate both Axl phosphorylation and activation of Akt. Moreover, IQGAP1 regulates the interaction of Axl with the epidermal growth factor receptor. Our data identify IQGAP1 as a previously undescribed suppressor of Axl and provide insight into regulation of Axl function.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Duolink® In Situ Probemaker MINUS
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Duolink® In Situ PLA® Probe Anti-Mouse PLUS
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Duolink® In Situ Detection Reagents Brightfield
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Duolink® In Situ PLA® Probe Anti-Goat PLUS
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Duolink® In Situ Detection Reagents FarRed
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Duolink® In Situ Detection Reagents Green
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Duolink® In Situ Detection Reagents Orange
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Duolink® In Situ PLA® Probe Anti-Rabbit MINUS
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Duolink® In Situ Wash Buffers, Fluorescence
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Duolink® In Situ Wash Buffer, Brightfield
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Duolink® flowPLA Detection Kit - Orange, Duolink® PLA kit for Flow Cytometry with Orange Detection
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Duolink® flowPLA Detection Kit - FarRed, Duolink® PLA kit for Flow Cytometry with FarRed Detection
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Duolink® PLA Control Kit - PPI, Control Kit to reliably detect Protein-Protein Interactions (PPI) with Duolink® PLA
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Duolink® flowPLA Detection Kit - Green, Duolink® PLA kit for Flow Cytometry with Green Detection
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Duolink® flowPLA Detection Kit - Red, DUOLINK® : PLA kit for Flow Cytometry with Red Detection
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Duolink® In Situ Detection Reagents Red
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Duolink® In Situ PLA® Probe Anti-Rabbit PLUS, Affinity purified Donkey anti-Rabbit IgG (H+L)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Duolink® In Situ Probemaker PLUS
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Duolink® In Situ PLA® Probe Anti-Mouse MINUS, Affinity purified Donkey anti-Mouse IgG (H+L)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Duolink® In Situ Microplate Nuclear Stain, Anti-Fade
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Duolink® In Situ Mounting Medium with DAPI
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Duolink® In Situ PLA® Probe Anti-Goat MINUS, Affinity purified Donkey anti-Goat IgG (H+L)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Duolink® In Situ Microplate Heat Transfer Block
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.