Merck
An RNA Repair Operon Regulated by Damaged tRNAs.
Cell reports (2020-12-29)
Kevin J Hughes, Xinguo Chen, A Maxwell Burroughs, L Aravind, Sandra L Wolin
ABSTRAKT
Many bacteria contain an RNA repair operon, encoding the RtcB RNA ligase and the RtcA RNA cyclase, that is regulated by the RtcR transcriptional activator. Although RtcR contains a divergent version of the CARF (CRISPR-associated Rossman fold) oligonucleotide-binding regulatory domain, both the specific signal that regulates operon expression and the substrates of the encoded enzymes are unknown. We report that tRNA fragments activate operon expression. Using a genetic screen in Salmonella enterica serovar Typhimurium, we find that the operon is expressed in the presence of mutations that cause tRNA fragments to accumulate. RtcA, which converts RNA phosphate ends to 2', 3'-cyclic phosphate, is also required. Operon expression and tRNA fragment accumulation also occur upon DNA damage. The CARF domain binds 5' tRNA fragments ending in cyclic phosphate, and RtcR oligomerizes upon binding these ligands, a prerequisite for operon activation. Our studies reveal a signaling pathway involving broken tRNAs and implicate the operon in tRNA repair.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
2-Mercaptoethanol, ≥99.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
2,6-Diaminopimelic acid, ≥95.0% (NT)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
2,6-Diaminopimelic acid, ≥98% (TLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Methyl methanesulfonate, 99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Bleomycin sulfate from Streptomyces verticillus, 1.5-2.0 units/mg solid, BioReagent, suitable for cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Chloramphenicol, ≥98% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Mitomycin C from Streptomyces caespitosus, powder, BioReagent, suitable for cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Tetracycline hydrochloride, ≥95% (European Pharmacopoeia HPLC assay), meets EP testing specifications
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Carbenicillin disodium salt, 89.0-100.5% anhydrous basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
ANTI-FLAG® M2 antibody, Mouse monoclonal, 1 mg/mL, clone M2, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution (50% glycerol, 10 mM sodium phosphate, and 150 mM NaCl, pH 7.4)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.