Merck
Constituents of the leaves of Macaranga tanarius.
Journal of natural products (2005-06-25)
Suporn Phommart, Pakawadee Sutthivaiyakit, Nitirat Chimnoi, Somsak Ruchirawat, Somyote Sutthivaiyakit
ABSTRAKT
From the leaves of Macaranga tanarius, three new constituents, tanarifuranonol (1), tanariflavanone C (2), and tanariflavanone D (3), together with seven known compounds, were isolated and identified. Substances obtained in this investigation were evaluated against a panel of bioassays.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Butylated hydroxytoluene, ≥99%, FCC, FG
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxytoluene, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, ≥99.0% (GC), powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, tested according to Ph. Eur.
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, purum, ≥99.0% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.