Merck
Toward orthopoxvirus countermeasures: a novel heteromorphic nucleoside of unusual structure.
Journal of medicinal chemistry (2006-07-11)
Xuesen Fan, Xinying Zhang, Longhu Zhou, Kathy A Keith, Mark N Prichard, Earl R Kern, Paul F Torrence
ABSTRAKT
Two privileged drug scaffolds have been hybridized to create the novel heteromorphic nucleoside 5-(2-amino-3-cyano-5-oxo-5,6,7,8-tetrahydro-4H-chromen-4-yl)-1-(2-deoxypentofuranosyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione (2). Compound 2 inhibited the replication of two orthopoxviruses, vaccinia virus (VV) (EC(50) = 4.6 +/- 2.0 microM), and cowpox virus (CV) (EC(50) = 2.0 +/- 0.3 microM). Compound 2 exhibited reduced activity against a thymidine kinase (TK) negative strain of CV, implying a requirement for 5'-monophosphorylation for antiorthopoxvirus activity. Compound 2 was efficiently phosphorylated by VV TK, establishing that VV TK is more promiscuous than previously believed.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Thymidine, powder, BioReagent, suitable for cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
5-Iodo-2′-deoxyuridine, ≥99% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Thymidine, ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.