Merck
Tissue-autonomous immune response regulates stress signaling during hypertrophy.
eLife (2020-12-31)
Robert Krautz, Dilan Khalili, Ulrich Theopold
ABSTRAKT
Postmitotic tissues are incapable of replacing damaged cells through proliferation, but need to rely on buffering mechanisms to prevent tissue disintegration. By constitutively activating the Ras/MAPK-pathway via RasV12-overexpression in the postmitotic salivary glands (SGs) of Drosophila larvae, we overrode the glands adaptability to growth signals and induced hypertrophy. The accompanied loss of tissue integrity, recognition by cellular immunity, and cell death are all buffered by blocking stress signaling through a genuine tissue-autonomous immune response. This novel, spatio-temporally tightly regulated mechanism relies on the inhibition of a feedback-loop in the JNK-pathway by the immune effector and antimicrobial peptide Drosomycin. While this interaction might allow growing SGs to cope with temporary stress, continuous Drosomycin expression in RasV12-glands favors unrestricted hypertrophy. These findings indicate the necessity to refine therapeutic approaches that stimulate immune responses by acknowledging their possible, detrimental effects in damaged or stressed tissues.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Vancomycin hydrochloride from Streptomyces orientalis, ≥900 μg per mg (as vancomycin base)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Carbenicillin disodium salt, 89.0-100.5% anhydrous basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
DAPI, for nucleic acid staining
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Roche
NBT, 4-Nitro blue tetrazolium chloride, solution
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sheep Serum, USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Neomycin trisulfate salt hydrate, powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Metronidazole, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Roche
BCIP, solution, >95% (HPLC), pkg of 3 mL (150 mg)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Roche
DIG RNA Labeling Mix, sufficient for 20 reactions, solution
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.