Merck
CNS myelination requires VAMP2/3-mediated membrane expansion in oligodendrocytes.
Nature communications (2022-09-24)
Mable Lam, Koji Takeo, Rafael G Almeida, Madeline H Cooper, Kathryn Wu, Manasi Iyer, Husniye Kantarci, J Bradley Zuchero
ABSTRAKT
Myelin is required for rapid nerve signaling and is emerging as a key driver of CNS plasticity and disease. How myelin is built and remodeled remains a fundamental question of neurobiology. Central to myelination is the ability of oligodendrocytes to add vast amounts of new cell membrane, expanding their surface areas by many thousand-fold. However, how oligodendrocytes add new membrane to build or remodel myelin is not fully understood. Here, we show that CNS myelin membrane addition requires exocytosis mediated by the vesicular SNARE proteins VAMP2/3. Genetic inactivation of VAMP2/3 in myelinating oligodendrocytes caused severe hypomyelination and premature death without overt loss of oligodendrocytes. Through live imaging, we discovered that VAMP2/3-mediated exocytosis drives membrane expansion within myelin sheaths to initiate wrapping and power sheath elongation. In conjunction with membrane expansion, mass spectrometry of oligodendrocyte surface proteins revealed that VAMP2/3 incorporates axon-myelin adhesion proteins that are collectively required to form nodes of Ranvier. Together, our results demonstrate that VAMP2/3-mediated membrane expansion in oligodendrocytes is indispensable for myelin formation, uncovering a cellular pathway that could sculpt myelination patterns in response to activity-dependent signals or be therapeutically targeted to promote regeneration in disease.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Neurofilament 200 (Phos. and Non-Phos.) antibody produced in mouse, clone N52, ascites fluid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Forskolin, from Coleus forskohlii, ≥98% (HPLC), powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Anti-Myelin Associated Glycoprotein Antibody, clone 513, clone 513, Chemicon®, from mouse
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Anti-NeuN Antibody, clone A60, clone A60, Chemicon®, from mouse
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Anti-Olig-2 Antibody, Chemicon®, from rabbit
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Anti-Ankyrin-G Antibody, clone N106/36, clone N106/36, from mouse
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.