Merck
Robust Control of a Brain-Persisting Parasite through MHC I Presentation by Infected Neurons.
Cell reports (2019-06-13)
Anna Salvioni, Marcy Belloy, Aurore Lebourg, Emilie Bassot, Vincent Cantaloube-Ferrieu, Virginie Vasseur, Sophie Blanié, Roland S Liblau, Elsa Suberbielle, Ellen A Robey, Nicolas Blanchard
ABSTRAKT
Control of CNS pathogens by CD8 T cells is key to avoid fatal neuroinflammation. Yet, the modalities of MHC I presentation in the brain are poorly understood. Here, we analyze the antigen presentation mechanisms underlying CD8 T cell-mediated control of the Toxoplasma gondii parasite in the CNS. We show that MHC I presentation of an efficiently processed model antigen (GRA6-OVA), even when not expressed in the bradyzoite stage, reduces cyst burden and dampens encephalitis in C57BL/6 mice. Antigen presentation assays with infected primary neurons reveal a correlation between lower MHC I presentation of tachyzoite antigens by neurons and poor parasite control in vivo. Using conditional MHC I-deficient mice, we find that neuronal MHC I presentation is required for robust restriction of T. gondii in the CNS during chronic phase, showing the importance of MHC I presentation by CNS neurons in the control of a prevalent brain pathogen.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Mycophenolic acid, ≥98%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Anti-Chicken Egg Albumin antibody produced in rabbit, whole antiserum
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Apicidin, ≥98% (HPLC), from microbial
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Roche
Inhibitor trypsyny, from chicken egg white
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Cytosine β-D-arabinofuranoside hydrochloride, crystalline
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Anti-MAP2 (2a+2b) antibody, Mouse monoclonal, clone AP-20, ascites fluid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP) Antibody, serum, Chemicon®
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Anti-Microtubule-Associated Protein 2 (MAP2) Antibody, Chemicon®, from rabbit
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.