Merck
Thyroid hormone treatment counteracts cellular phenotypical remodeling in diabetic organs.
iScience (2023-09-27)
Angelo M Lavecchia, Polyxeni Mantzouratou, Domenico Cerullo, Monica Locatelli, Sara Conti, Matteo Tironi, Fabio Sangalli, Daniela Corna, Carlamaria Zoja, Giuseppe Remuzzi, Christodoulos Xinaris
ABSTRAKT
Diabetes mellitus and alterations in thyroid hormone (TH) signaling are closely linked. Though the role of TH signaling in cell differentiation and growth is well known, it remains unclear whether its alterations contribute to the pathobiology of diabetic cells. Here, we aim to investigate whether the administration of exogenous T3 can counteract the cellular remodeling that occurs in diabetic cardiomyocytes, podocytes, and pancreatic beta cells. Treating diabetic rats with T3 prevents dedifferentiation, pathological growth, and ultrastructural alterations in podocytes and cardiomyocytes. In vitro, T3 reverses glucose-induced growth in human podocytes and cardiomyocytes, restores cardiomyocyte cytoarchitecture, and reverses pathological alterations in kidney and cardiac organoids. Finally, T3 treatment counteracts glucose-induced transdifferentiation, cell growth, and loss in pancreatic beta cells through TH receptor alpha1 activation. Our studies indicate that TH signaling activation substantially counteracts diabetes-induced pathological remodeling, and provide a potential therapeutic approach for the treatment of diabetes and its complications.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
DAPI, for nucleic acid staining
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Anti-Connexin-43 antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Anti-Actin, α-Smooth Muscle - Cy3 antibody, Mouse monoclonal, clone 1A4, purified from hybridoma cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Anti-Mouse IgG (whole molecule)–Peroxidase antibody produced in rabbit, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Anti-Rabbit IgG (whole molecule)–Peroxidase antibody produced in goat, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Roche
cOmplete, Mini koktajl inhibitorów proteaz, Tablets provided in a glass vial
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Methanol, suitable for HPLC, ≥99.9%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.