Merck
  • Nickel and strontium nitrates as modifiers for the determination of selenium in wine by Zeeman electrothermal atomic absorption spectrometry.
Nickel and strontium nitrates as modifiers for the determination of selenium in wine by Zeeman electrothermal atomic absorption spectrometry.
Fresenius' journal of analytical chemistry (2001-10-05)
J Cvetković, T Stafilov, D Mihajlović
ABSTRAKT
A mixed matrix modifier of nickel and strontium nitrates was used as a chemical modifier for the determination of selenium in wines by Zeeman electrothermal atomic absorption spectrometry. Wine samples were heated on a boiling water bath with small amounts of nitric acid and hydrogen peroxide. For complete elimination of interference, especially from sulfates and phosphates, selenium is complexed with ammonium pyrolidinedithiocarbamate (APDTC), extracted into methyl isobutyl ketone (MIBK), and measured by ETAAS. The graphite furnace temperature program was optimized for both aqueous and organic solutions. Pyrolysis temperatures of 1300 degrees C and 800 degrees C were chosen for aqueous and organic solutions, respectively; 2700 degrees C and 2100 degrees C were used as optimum atomization temperatures for aqueous and organic solutions, respectively. The optimum modifier mass established is markedly lower than those presented in the literature. The platform atomization ensures pretreatment stabilization up to 1100 degrees C and 1600 degrees C, respectively, for organic and aqueous selenium solutions. The procedure was verified by the method of standard addition. The investigated wine samples originated from the different regions of the Republic of Macedonia. The selenium concentration varied from not detectable to 0.93 microg L(-1).
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Strontium nitrate, ACS reagent, ≥99.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Strontium nitrate, 99.995% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Strontium nitrate, puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (complexometric)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Nickel(II) nitrate hexahydrate, purum p.a., crystallized, ≥97.0% (KT)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Nickel(II) nitrate hexahydrate, 99.999% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Nickel(II) nitrate hexahydrate, puriss. p.a., ≥98.5% (KT)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Nickel(II) nitrate hexahydrate, crystals
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.