Merck
[18F]fluorination of an arylboronic ester using [18F]selectfluor bis(triflate): application to 6-[18F]fluoro-L-DOPA.
Chemical communications (Cambridge, England) (2013-01-17)
Ida S R Stenhagen, Anna K Kirjavainen, Sarita J Forsback, Charlotte G Jørgensen, Edward G Robins, Sajinder K Luthra, Olof Solin, Véronique Gouverneur
ABSTRAKT
The Ag-mediated electrophilic [(18)F]fluorination of an arylboronic ester is reported. This new radiochemical transformation uses [(18)F]selectfluor bis(triflate) in acetone. The process gave 6-[(18)F]fluoro-L-DOPA with a RCY of 19 ± 12% and a specific activity of 2.6 ± 0.3 GBq μmol(-1).
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Acetone, ≥99%, FCC, FG
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Acetone, natural, ≥97%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Acetone, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Acetone, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Acetone, ACS reagent, ≥99.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Acetone, ACS reagent, ≥99.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Acetone, HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Acetone, suitable for HPLC, ≥99.9%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Acetone, histological grade, ≥99.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.