- [On the methods of investigation of the actinosporean development phase of myxosporidians].
[On the methods of investigation of the actinosporean development phase of myxosporidians].
Parazitologiia (2013-03-06)
V N Voronin, A S Dudin
PMID23458024
ABSTRAKT
The paper describes the techniques of the actinospores investigation under field and laboratory conditions. The methylene blue solution for staining of actinospore processes and estimating of daughter cells of sporoplasm is proposed.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Methylene Blue solution, concentrate according to Ehrlich, concentrated, aqueous solution
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.