Merck
Adhesion and biofilm formation by oral streptococci on different commercial brackets.
European journal of paediatric dentistry : official journal of European Academy of Paediatric Dentistry (2013-06-14)
C Passariello, P Gigola
ABSTRAKT
To compare early bacterial adhesion and biofilm formation in vitro by different oral streptococci on a variety of commercial brackets. Adhesion and biofilm formation in vitro of 6 Streptococcus spp. on 15 different commercial brackets, in standard culture medium and in human saliva were evaluated by the MTT reduction assay. Significant differences were evidenced in both early adhesion and biofilm formation among the studied brackets and between the two conditions of growth. Gold brackets resulted less prone to colonisation compared to composite brackets. The growth rates of the tested species on the different tested materials were significantly different. The adopted experimental plan, dissecting the two phases of plaque formation on different brackets in different conditions, showed that composite brackets are more susceptible to adhesion and colonisation by streptococci, while the remaining tested brackets did not show differences that could be clinically relevant. Data suggest that different personal behaviours affecting the oral environment could significantly affect colonisation of brackets by oral streptococci.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Aluminum oxide, nanowires, diam. × L 2-6 nm × 200-400 nm
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Aluminum oxide, nanopowder, 13 nm primary particle size (TEM), 99.8% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Aluminum oxide, nanopowder, <50 nm particle size (TEM)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Aluminum oxide, nanoparticles, <50 nm particle size (DLS), 20 wt. % in isopropanol
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Aluminum oxide, for the determination of hydrocarbons
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Aluminum oxide, nanoparticles, 30-60 nm particle size (TEM), 20 wt. % in H2O
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Aluminum oxide, single crystal substrate, <0001>
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Aluminum oxide, pore size 58 Å, ~150 mesh
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Aluminum oxide, fused, powder, primarily α-phase, -325 mesh
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Aluminum oxide, 99.997% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Aluminum oxide, standard grade, Brockmann I, activated, basic
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Aluminum oxide, Corundum, α-phase, -100 mesh
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Aluminum oxide, powder, 99.99% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Aluminum oxide, fused, powder, primarily α-phase, 100-200 mesh
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Aluminum oxide, activated, Brockmann I, standard grade, neutral
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Aluminum oxide, Brockmann I, standard grade, activated, acidic
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Aluminum oxide, Type WN-6, Neutral, Activity Grade Super I
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Aluminum oxide, mesoporous, MSU-X (wormhole), average pore size 3.8 nm
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Aluminum oxide, activated, neutral, Brockmann Activity I
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide, powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥97.5% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide, 98%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.