Merck
Effect of phytoestrogens on basal and GnRH-induced gonadotropin secretion.
The Journal of endocrinology (2013-09-21)
Sergio A Arispe, Betty Adams, Thomas E Adams
ABSTRAKT
Plant-derived estrogens (phytoestrogens, PEs), like endogenous estrogens, affect a diverse array of tissues, including the bone, uterus, mammary gland, and components of the neural and cardiovascular systems. We hypothesized that PEs act directly at pituitary loci to attenuate basal FSH secretion and increase gonadotrope sensitivity to GnRH. To examine the effect of PEs on basal secretion and total production of FSH, ovine pituitary cells were incubated with PEs for 48 h. Conditioned media and cell extract were collected and assayed for FSH. Estradiol (E₂) and some PEs significantly decreased basal secretion of FSH. The most potent PEs in this regard were coumestrol (CM), zearalenone (ZR), and genistein (GN). The specificity of PE-induced suppression of basal FSH was indicated by the absence of suppression in cells coincubated with PEs and an estrogen receptor (ER) blocker (ICI 182 780; ICI). Secretion of LH during stimulation by a GnRH agonist (GnRH-A) was used as a measure of gonadotrope responsiveness. Incubation of cells for 12 h with E₂, CM, ZR, GN, or daidzein (DZ) enhanced the magnitude and sensitivity of LH secretion during subsequent exposure to graded levels of a GnRH-A. The E₂- and PE-dependent augmentation of gonadotrope responsiveness was nearly fully blocked during coincubation with ICI. Collectively, these data demonstrate that selected PEs (CM, ZR, and GN), like E₂, decrease basal secretion of FSH, reduce total FSH production, and enhance GnRH-A-induced LH secretion in a manner that is dependent on the ER.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Supelco
Zearalenone solution, 100 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Genistein, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Coumestrol, ≥95.0% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Coumestrol, BioReagent, suitable for fluorescence, ≥97.5% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Genistein, synthetic, ≥98% (HPLC), powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Genistein, from Glycine max (soybean), ~98% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Zearalenone, fungal mycotoxin
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.