Merck
[Study progress on the mode of action of praziquantel against schistosomes].
Zhongguo ji sheng chong xue yu ji sheng chong bing za zhi = Chinese journal of parasitology & parasitic diseases (2008-04-30)
Shu-Hua Xiao
ABSTRAKT
Praziquantel is the only effective drug of choice against five human species of schistosomes. Main advantages of praziquantel include convenient oral administration, high safety and efficacy as well as short treatment course. To better understand the mode of action of praziquantel against schistosomes would be helpful for further development of new broad-spectrum anthelminthics. This paper summarizes the 30 years' research progress on the mode of action of the drug against schistosomes proceeded by domestic and abroad laboratories.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Praziquantel for system suitability, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Praziquantel, VETRANAL®, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Praziquantel, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Praziquantel, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.