Merck
Application of a rotation system to oilseed rape and rice fields in Cd-contaminated agricultural land to ensure food safety.
Ecotoxicology and environmental safety (2014-08-12)
Lingling Yu, Junyan Zhu, Qingqing Huang, Dechun Su, Rongfeng Jiang, Huafen Li
ABSTRAKT
This field experiment analyzed the phytoremediation effects of oilseed rape in moderately cadmium (Cd)-contaminated farmland and the food safety of successive rice in an oilseed rape-rice rotation system. Two oilseed rape cultivars accumulated Cd at different rates. The rapeseed cultivar Zhucang Huazi exhibited high Cd accumulation rates, higher than the legal limit for human consumption (0.2mgkg(-1)); Cd concentrations in the cultivar Chuanyou II-93 were all below the maximum allowed level. Planting oilseed rape increased the uptake of Cd by the successive rice crop compared with a previous fallow treatment. Most Cd concentrations of brown rice were below the maximum allowed level. The phytoextraction efficiency was lower in the moderately Cd-contaminated soil in field experiments. The results suggest screening rice cultivars with lower Cd accumulation can assure the food safety; the mobilization of heavy metals by roots of different plant species should be considered during crop rotation to assure food safety.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Cadmium, shot, 3 mm, 99.999% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Cadmium, granular, 30-80 mesh, ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Cadmium, powder, −100 mesh, 99.5% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Cadmium, granular, ≥99%, 5-20 mesh
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Cadmium, wire reel, 0.1m, diameter 0.70mm, as drawn, 99.99+%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Cadmium, foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.005mm, 99.7+%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Cadmium, foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.01mm, 99.7+%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Cadmium, foil, 6mm disks, thickness 0.5mm, as rolled, 99.95%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Cadmium, foil, 8mm disks, thickness 0.25mm, as rolled, 99.9%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Cadmium, foil, 6mm disks, thickness 0.015mm, 99.7+%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Cadmium, rod, 50mm, diameter 40mm, 99.9%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Cadmium, foil, 6mm disks, thickness 0.25mm, as rolled, 99.99+%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Cadmium, wire reel, 0.1m, diameter 0.25mm, hard, 99.99+%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Cadmium, foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.015mm, 99.7+%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Cadmium, foil, 6mm disks, thickness 1.0mm, as rolled, 100%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Cadmium, foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.015mm, 99.7+%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Cadmium, foil, 4mm disks, thickness 0.25mm, as rolled, 99.9%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Cadmium, foil, 4mm disks, thickness 0.25mm, as rolled, 99.99+%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Cadmium, foil, 8mm disks, thickness 0.25mm, as rolled, 99.95%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Cadmium, foil, 6mm disks, thickness 0.01mm, 99.7+%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Cadmium, foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.002mm, 99.7+%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Cadmium, tube, 1000mm, outside diameter 2.29mm, inside diameter 1.27mm, wall thickness 0.51mm, 99.95+%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Cadmium, rod, 100mm, diameter 5.0mm, as drawn, 99.99+%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Cadmium, foil, 6mm disks, thickness 1.0mm, as rolled, 99.95%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Cadmium, rod, 200mm, diameter 5.0mm, as drawn, 99.99+%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Cadmium, foil, not light tested, 100x100mm, thickness 0.015mm, 99.7+%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Cadmium, foil, 8mm disks, thickness 0.05mm, as rolled, 99.99+%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Cadmium, rod, 300mm, diameter 10.0mm, as drawn, 99.99+%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Cadmium, foil, light tested, 50x50mm, thickness 0.025mm, 99.7+%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Cadmium, foil, 4mm disks, thickness 0.5mm, as rolled, 99.95%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.