<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TXMJ2GG>m_auth=>m_preview=>m_cookies_win=x" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" id="tag-manager"></iframe>
Przejdź do zawartości
Produkty
Koszyk
0
PL
PL
Produkty
Produkty
Zastosowania
Usługi
Zasoby
Wsparcie
Chemia analityczna
Hodowla i analiza komórek
Chemia i biochemia
Klinika i diagnostyka
Filtracja
Bardziej ekologiczne produkty alternatywne
Mikrobiologia przemysłowa
Automatyzacja laboratorium
Sprzęt laboratoryjny
Materiałoznawstwo
Biologia molekularna i genomika funkcjonalna
Rozwój i produkcja mAbs
Rozwój i produkcja mRNA
Produkcja farmaceutyczna i biofarmaceutyczna
Biologia białek
Oczyszczanie wody
Chemia analityczna
Hodowla i analiza komórek
Chemia i synteza
Klinika i diagnostyka
Testy środowiskowe i konopi indyjskich
Testowanie i produkcja żywności i napojów
Genomika
Nauka i inżynieria materiałowa
Testy mikrobiologiczne
Rozwój i produkcja mAbs
Rozwój i produkcja mRNA
Produkcja farmaceutyczna i biofarmaceutyczna
Biologia białek
Obszary badań i chorób
Oczyszczanie wody
Produkcja kontraktowa
Testowanie umów
Produkty niestandardowe
Rozwiązania cyfrowe dla nauk przyrodniczych
Rozwój i produkcja IVD
Usługi produktowe
Wsparcie
Dokumenty
Centrum nauki
Nowa
Obsługa klienta
Kontakt
Get Site Smart
FAQ
Jakość i przepisy
Kalkulatory i aplikacje
Webinaria
Zaloguj się / Zarejestruj się
Wyszukiwanie zamówienia
Szybkie zamówienie
Koszyk
0
Strona główna
Wyniki wyszukiwania
Dipyridine-chromium (VI) oxide oxidation of alcohols in dichloromethane.
Dipyridine-chromium (VI) oxide oxidation of alcohols in dichloromethane.
Tetrahedron Letters (1968)
Collins JC, et al.
An unknown error has occured.
Polski - PL
English - EN
Dowiedz się więcej