Merck
Construction of a peptide with an electroactive daunomycin like a pendant arm to detect ovalbumin.
Analytica chimica acta (2015-01-22)
Kazuharu Sugawara, Toshihiko Kadoya, Hideki Kuramitz
ABSTRAKT
In this study, a peptide-1 (RNRCKGTDVQAW) constructing lysozyme was conjugated with an electroactive daunomycin in order to voltammetrically detect ovalbumin (OVA). Hetero-bifunctional cross-linking agents with four kinds of ethylene chains in differing lengths were used to bind the peptide-1 and daunomycin. After a cross-linking agent had reacted with an amino group of daunomycin, the compound was introduced into the peptide to the cysteine residue in the peptide using a pendant arm. The OVA was sensed via a change in the electrode response of the daunomycin moiety, based on the binding between the peptide and the OVA. The adsorption of the peptide probe on the electrode increased with increases in the ethylene chain. The binding constants between the peptide probes and the OVA, however, did not depend on the length of the chain. This was because the ethylene chain influenced the binding. When the peptide and the daunomycin were bound using N-(6-maleimidocaproyloxy) sulfosuccinimide, the electrode response of the peptide probe was the most sensitive from among the four cross-linking agents. The calibration curve of the OVA using the peptide probe was linear and ranged from 1.5×10(-11) to 3.0×10(-10)M. Furthermore, this method could be applied to the electrochemical sensing of the OVA in egg whites and in fetal bovine serum.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Potassium phosphate monobasic, 99.99% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Potassium phosphate monobasic, Molecular Biology, ≥98.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Potassium phosphate monobasic, ReagentPlus®
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Potassium phosphate monobasic, powder, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Potassium phosphate monobasic, BioUltra, Molecular Biology, anhydrous, ≥99.5% (T)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Monobasic Potassium Phosphate, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Potassium phosphate monobasic, tested according to Ph. Eur., anhydrous
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
USP
Jednozasadowy fosforan potasu, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Potassium phosphate monobasic, ACS reagent, ≥99.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.