Merck
Cardiac epithelial-mesenchymal transition is blocked by monomethylarsonous acid (III).
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology (2014-08-26)
Tianfang Huang, Joey V Barnett, Todd D Camenisch
ABSTRAKT
Arsenic exposure during embryonic development can cause ischemic heart pathologies later in adulthood which may originate from impairment in proper blood vessel formation. The arsenic-associated detrimental effects are mediated by arsenite (iAs(III)) and its most toxic metabolite, monomethylarsonous acid [MMA (III)]. The impact of MMA (III) on coronary artery development has not yet been studied. The key cellular process that regulates coronary vessel development is the epithelial-mesenchymal transition (EMT). During cardiac EMT, activated epicardial progenitor cells transform to mesenchymal cells to form the cellular components of coronary vessels. Smad2/3 mediated TGFβ2 signaling, the key regulator of cardiac EMT, is disrupted by arsenite exposure. In this study, we compared the cardiac toxicity of MMA (III) with arsenite. Epicardial progenitor cells are 15 times more sensitive to MMA (III) cytotoxicity when compared with arsenite. MMA (III) caused a significant blockage in epicardial cellular transformation and invasion at doses 10 times lower than arsenite. Key EMT genes including TGFβ ligands, TβRIII, Has2, CD44, Snail1, TBX18, and MMP2 were down regulated by MMA (III) exposure. MMA (III) disrupted Smad2/3 activation at a dose 20 times lower than arsenite. Both arsenite and MMA (III) significantly inhibited Erk1/2 and Erk5 phosphorylation. Nuclear translocation of Smad2/3 and Erk5 was also blocked by arsenical exposure. However, p38 activation, as well as smooth muscle differentiation, was refractory to the inhibition by the arsenicals. Collectively, these findings revealed that MMA (III) is a selective disruptor of cardiac EMT and as such may predispose to arsenic-associated cardiovascular disorders.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Arsenic, powder, ≥99.997% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
DAPI, for nucleic acid staining
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Arsenic, 99.999% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Selenium, pellets, <5 mm particle size, ≥99.999% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Selenium, powder, −100 mesh, ≥99.5% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Selenium, pellets, <5 mm, ≥99.99% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Selenium, powder, −100 mesh, 99.99% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Selenium, foil, 25x25mm, thickness 3mm, 99.95%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Selenium, pellets, < 5mm, ≥99.999%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.