Merck
  • Rapid determination of four short-chain alkyl mercapturic acids in human urine by column-switching liquid chromatography-tandem mass spectrometry.
Rapid determination of four short-chain alkyl mercapturic acids in human urine by column-switching liquid chromatography-tandem mass spectrometry.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences (2014-07-06)
Elisabeth Eckert, Thomas Göen
ABSTRAKT
We developed and validated an analytical method for the simultaneous determination of methyl mercapturic acid (MeMA), ethyl mercapturic acid (EtMA), n-propyl mercapturic acid (PrMA) and iso-propyl mercapturic acid (iPrMA) in human urine. These alkyl mercapturic acids are known or presumed biomarkers of exposure to several alkylating agents including methyl bromide, dimethyl sulfate, ethyl bromide, 1-bromopropane and 2-bromopropane. The method involves a column switching arrangement for online solid phase extraction of the analytes with subsequent analytical separation and detection using liquid chromatography and tandem mass spectrometry. Within day and day-to-day imprecision was determined to range from 4.5 to 12.2%. The analytical method is distinguished by its wide linear working range of up to 2,500 μg/L with detection limits ranging from 2.0 μg/L (for PrMA) to 5.1 μg/L (for MeMA) that render possible the application in various biomonitoring studies regarding exposure to alkylating agents. The results of a pilot study on urine samples of 30 individuals occupationally non-exposed to alkylating agents using the new procedure confirmed the background excretion of MeMA (<5.1-35.6 μg/L) and PrMA (<2.0-95.7 μg/L).
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
L-Cysteine, BioUltra, ≥98.5% (RT)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Cysteine, ≥97%, FG
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
SAFC
L-Cysteine
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
L-Cysteine, certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Cysteine, Wacker Chemie AG, ≥98.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Cysteine, 97%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Cysteine, from non-animal source, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.