Merck
  • Rapid evaluation technique to differentiate mushroom disease-related moulds by detecting microbial volatile organic compounds using HS-SPME-GC-MS.
Rapid evaluation technique to differentiate mushroom disease-related moulds by detecting microbial volatile organic compounds using HS-SPME-GC-MS.
Analytical and bioanalytical chemistry (2014-11-25)
Dalma Radványi, Attila Gere, Zsuzsa Jókai, Péter Fodor
ABSTRAKT
Headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) coupled with gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) was used to analyse microbial volatile organic compounds (MVOCs) of mushroom disease-related microorganisms. Mycogone perniciosa, Lecanicillum fungicola var. fungicola, and Trichoderma aggressivum f. europaeum species, which are typically harmful in mushroom cultivation, were examined, and Agaricus bisporus (bisporic button mushroom) was also examined as a control. For internal standard, a mixture of alkanes was used; these were introduced as the memory effect of primed septa in the vial seal. Several different marker compounds were found in each sample, which enabled us to distinguish the different moulds and the mushroom mycelium from each other. Monitoring of marker compounds enabled us to investigate the behaviour of moulds. The records of the temporal pattern changes were used to produce partial least squares regression (PLS-R) models that enabled determination of the exact time of contamination (the infection time of the media). Using these evaluation techniques, the presence of mushroom disease-related fungi can be easily detected and monitored via their emitted MVOCs.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Supelco
SPME Fiber Assembly, 65 μm PDMS/DVB, Metal Alloy (1 cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 1, pink hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 60 μm PEG, Metal Alloy (1 cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 3, purple hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 60 μm PEG, Metal Alloy (1 cm), needle size 23 ga, Manual Holder, pk of 3, purple hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 100 μm PDMS, Fused Silica (1 cm), needle size 23 ga, Manual Holder, pk of 3, red hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 65 μm PDMS/DVB, StableFlex (1 cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 3, pink hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 65 μm PDMS/DVB, Fused Silica (1 cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 3, blue hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 85 μm Polyacrylate, Fused Silica (1 cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 3, white hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 7 μm PDMS, Fused Silica (1 cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 3, green hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 100 μm PDMS, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Autosampler, pk of 3, red hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 85 μm Polyacrylate, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Autosampler, pk of 3, white hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Portable Field Sampler, coating CAR/PDMS
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 100 μm PDMS, Fused Silica (1 cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 3, red hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 85 μm Polyacrylate, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Manual Holder, pk of 3, white hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 30 μm PDMS, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Manual Holder, pk of 3, yellow hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 65 μm PDMS/DVB, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Autosampler, pk of 3, blue hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Sampling Stand, for use with 15 mL vials
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 65 μm PDMS/DVB, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Manual Holder, pk of 3, blue hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 65 μm PDMS/DVB, StableFlex (1 cm), needle size 24 ga, Manual Holder, pk of 3, pink hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 65 μm PDMS/DVB, StableFlex (1 cm), needle size 24 ga, Autosampler, pk of 3, pink hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 30 μm PDMS, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Autosampler, pk of 3, yellow hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Portable Field Sampler, coating PDMS
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 100 μm PDMS, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Manual Holder, pk of 3, red hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 7 μm PDMS, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Manual Holder, pk of 3, green hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 7 μm PDMS, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Autosampler, pk of 3, green hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 65 μm PDMS/DVB, Fused Silica (1 cm), needle size 23 ga, Manual Holder, pk of 3, blue hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Portable Field Sampler, coating PDMS/DVB
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Sampling Stand, for use with 4 mL vials
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Heptadecane, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Nonane, anhydrous, ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Nonane, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.