Merck
Investigation of the antioxidant and radical scavenging activities of some phenolic Schiff bases with different free radicals.
Journal of molecular modeling (2015-10-29)
Zoran Marković, Jelena Đorović, Zorica D Petrović, Vladimir P Petrović, Dušica Simijonović
ABSTRAKT
The antioxidant properties of some phenolic Schiff bases in the presence of different reactive particles such as (•)OH, (•)OOH, (CH2=CH-O-O(•)), and (-•)O2 were investigated. The thermodynamic values, ΔH BDE, ΔH IP, and ΔH PA, were used for this purpose. Three possible mechanisms for transfer of hydrogen atom, concerted proton-electron transfer (CPET), single electron transfer followed by proton transfer (SET-PT), and sequential proton loss electron transfer (SPLET) were considered. These mechanisms were tested in solvents of different polarity. On the basis of the obtained results it was shown that SET-PT antioxidant mechanism can be the dominant mechanism when Schiff bases react with radical cation, while SPLET and CPET are competitive mechanisms for radical scavenging of hydroxy radical in all solvents under investigation. Examined Schiff bases react with the peroxy radicals via SPLET mechanism in polar and nonpolar solvents. The superoxide radical anion reacts with these Schiff bases very slowly.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Salicylaldehyde, ≥98%, FG
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Nordihydroguaiaretic acid, ≥97.0% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Vanillin, natural, ≥97%, FCC, FG
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Vanillin, ReagentPlus®, 99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Salicylaldehyde, reagent grade, 98%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Salicylaldehyde, redist., ≥99.0% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Aniline, ACS reagent, ≥99.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Aniline, ReagentPlus®, 99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Vanillin, ≥97%, FCC, FG
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
4-Aminophenol, ≥98%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.