Merck
Cytotoxicity of aluminum oxide nanoparticles on Allium cepa root tip--effects of oxidative stress generation and biouptake.
Environmental science and pollution research international (2015-03-22)
A Rajeshwari, S Kavitha, Sruthi Ann Alex, Deepak Kumar, Anita Mukherjee, Natarajan Chandrasekaran, Amitava Mukherjee
ABSTRAKT
The commercial usage of Al2O3 nanoparticles (Al2O3 NPs) has gone up significantly in the recent times, enhancing the risk of environmental contamination with these agents and their consequent adverse effects on living systems. The current study has been designed to evaluate the cytogenetic potential of Al2O3 NPs in Allium cepa (root tip cells) at a range of exposure concentrations (0.01, 0.1, 1, 10, and 100 μg/mL), their uptake/internalization profile, and the oxidative stress generated. We noted a dose-dependent decrease in the mitotic index (42 to 28 %) and an increase in the number of chromosomal aberrations. Various chromosomal aberrations, e.g. sticky, multipolar and laggard chromosomes, chromosomal breaks, and the formation of binucleate cells, were observed by optical, fluorescence, and confocal laser scanning microscopy. FT-IR analysis demonstrated the surface chemical interaction between the nanoparticles and root tip cells. The biouptake of Al2O3 in particulate form led to reactive oxygen species generation, which in turn probably contributed to the induction of chromosomal aberrations.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Aluminum oxide, nanopowder, 13 nm primary particle size (TEM), 99.8% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Aluminum oxide, nanopowder, <50 nm particle size (TEM)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Aluminum oxide, nanowires, diam. × L 2-6 nm × 200-400 nm
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Aluminum oxide, nanoparticles, <50 nm particle size (DLS), 20 wt. % in isopropanol
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Aluminum oxide, 99.997% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Aluminum oxide, single crystal substrate, <0001>
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Aluminum oxide, nanoparticles, 30-60 nm particle size (TEM), 20 wt. % in H2O
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Aluminum oxide, mesoporous, MSU-X (wormhole), average pore size 3.8 nm
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.