Przejdź do zawartości
PL
PL
Produkty
Zastosowania
Usługi
Zasoby
Wsparcie
Chemia analityczna
Hodowla i analiza komórek
Chemia i biochemia
Klinika i diagnostyka
Filtracja
Bardziej ekologiczne produkty alternatywne
Mikrobiologia przemysłowa
Automatyzacja laboratorium
Sprzęt laboratoryjny
Materiałoznawstwo
Biologia molekularna i genomika funkcjonalna
Rozwój i produkcja mAbs
Rozwój i produkcja mRNA
Produkcja farmaceutyczna i biofarmaceutyczna
Biologia białek
Oczyszczanie wody
Chemia analityczna
Hodowla i analiza komórek
Chemia i synteza
Klinika i diagnostyka
Testy środowiskowe i konopi indyjskich
Testowanie i produkcja żywności i napojów
Genomika
Nauka i inżynieria materiałowa
Testy mikrobiologiczne
Rozwój i produkcja mAbs
Rozwój i produkcja mRNA
Produkcja farmaceutyczna i biofarmaceutyczna
Biologia białek
Obszary badań i chorób
Oczyszczanie wody
Produkcja kontraktowa
Testowanie umów
Produkty niestandardowe
Rozwiązania cyfrowe dla nauk przyrodniczych
Rozwój i produkcja IVD
Usługi produktowe
Wsparcie
Dokumenty
Centrum nauki
Nowa
Obsługa klienta
Kontakt
Get Site Smart
FAQ
Jakość i przepisy
Kalkulatory i aplikacje
Webinaria
Strona główna
Wyniki wyszukiwania
Structures and activities of protease inhibitors of microbial origin.
Structures and activities of protease inhibitors of microbial origin.
Methods in enzymology (1976-01-01)
H Umezawa
PMID
1012021
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
A6191
Sigma-Aldrich
Antipain dihydrochloride from microbial source, protease inhibitor
Cennik
R7385
Sigma-Aldrich
Phosphoramidon disodium salt, ≥97% (HPLC)
Cennik
62070
Sigma-Aldrich
Leupeptin, >4000 U/mg
Cennik
C7268
Sigma-Aldrich
Chymostatin, microbial
Cennik
SAE0216
Sigma-Aldrich
Pepstatyna, rozpuszczalna w wodzie, semisynthetic, >=95% pure
Cennik