Merck
Aβ inhibits SREBP-2 activation through Akt inhibition.
Journal of lipid research (2017-11-11)
Amany Mohamed, Anissa Viveiros, Kathleen Williams, Elena Posse de Chaves
ABSTRAKT
We previously demonstrated that oligomeric amyloid β42 (oAβ42) inhibits the mevalonate pathway impairing cholesterol synthesis and protein prenylation. Enzymes of the mevalonate pathway are regulated by the transcription factor SREBP-2. Here, we show that in several neuronal types challenged with oAβ42, SREBP-2 activation is reduced. Moreover, SREBP-2 activation is also decreased in the brain cortex of the Alzheimer's disease (AD) mouse model, TgCRND8, suggesting that SREBP-2 may be affected in vivo early in the disease. We demonstrate that oAβ42 does not affect enzymatic cleavage of SREBP-2 per se, but may impair SREBP-2 transport from the endoplasmic reticulum (ER) to the Golgi. Trafficking of SREBP-2 from the ER to the Golgi requires protein kinase B (Akt) activation. oAβ42 significantly reduces Akt phosphorylation and this decrease is responsible for the decline in SREBP-2 activation. Overexpression of constitutively active Akt prevents the effect of oAβ42 on SREBP-2 and the downstream inhibition of cholesterol synthesis and protein prenylation. Our work provides a novel mechanistic link between Aβ and the mevalonate pathway, which will impact the views on issues related to cholesterol, isoprenoids, and statins in AD. We also identify SREBP-2 as an indirect target of Akt in neurons, which may play a role in the cross-talk between AD and diabetes.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
LY-294,002 hydrochloride, solid, ≥98% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Anti-Rab7 antibody, Mouse monoclonal, ~2 mg/mL, clone Rab7-117, purified from hybridoma cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
MG-132, A cell-permeable, potent, reversible proteasome inhibitor (Ki = 4 nM).
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Brefeldin A, Ready Made Solution, from Penicillium brefeldianum, 10 mg/mL in DMSO
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Pożywka podstawowa dla komórek śródbłonka mikronaczyniowego (500 ml)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.