Merck
  • A highly selective nanocomposite based on MIP for curcumin trace levels quantification in food samples and human plasma following optimization by central composite design.
A highly selective nanocomposite based on MIP for curcumin trace levels quantification in food samples and human plasma following optimization by central composite design.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences (2016-12-16)
Sonia Bahrani, Mehrorang Ghaedi, Mohammad Javad Khoshnood Mansoorkhani, Abbas Ostovan
ABSTRAKT
A selective and rapid method was developed for quantification of curcumin in human plasma and food samples using molecularly imprinted magnetic multiwalled carbon nanotubes (MMWCNTs) which was characterized with EDX and FESEM. The role of sorbent mass, volume of eluent and sonication time on response in solid phase microextraction procedure were optimized by central composite design (CCD) combined with response surface methodology (RSM) using Statistica. Preliminary experiments reveal that among different solvents, methanol:dimethyl sulfoxide (4:1V/V) led to efficient and quantitative elution of analyte. A reversed-phase high performance liquid chromatographic technique with UV detection (HPLC-UV) was applied for detection of curcumin content. The assay procedure involves chromatographic separation on analytical Nucleosil C18 column (250×4.6mm I.D., 5μm particle size) at ambient temperature with acetonitrile-water adjusted at pH=4.0 (20:80, v/v) as mobile phase at flow rate of 1.0mLmin
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Supelco
SPME Fiber Assembly, 60 μm PEG, Metal Alloy (1 cm), needle size 23 ga, Manual Holder, pk of 3, purple hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 60 μm PEG, Metal Alloy (1 cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 3, purple hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 7 μm PDMS, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Autosampler, pk of 3, green hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 50/30µm DVB/CAR/PDMS, StableFlex (1 cm), needle size 24 ga, Autosampler, pk of 3, plain gray hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 100 μm PDMS, Fused Silica (1 cm), needle size 23 ga, Manual Holder, pk of 3, red hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 65 μm PDMS/DVB, Fused Silica (1 cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 3, blue hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Sampling Stand, for use with 15 mL vials
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 50/30µm DVB/CAR/PDMS, StableFlex (1cm), needle size 24 ga, Manual Holder, pk of 3, plain gray hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 85 μm CAR/PDMS, StableFlex (1 cm), needle size 24 ga, Autosampler, pk of 3, light blue hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 85 μm CAR/PDMS, StableFlex (1 cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 3, light blue hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 65 μm PDMS/DVB, Fused Silica (1 cm), needle size 23 ga, Manual Holder, pk of 3, blue hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 65 μm PDMS/DVB, StableFlex (1 cm), needle size 24 ga, Autosampler, pk of 3, pink hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 7 μm PDMS, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Manual Holder, pk of 3, green hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 75 μm CAR/PDMS, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Autosampler, pk of 3, black hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 30 μm PDMS, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Manual Holder, pk of 3, yellow hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 50/30µm DVB/CAR/PDMS, StableFlex (2cm), needle size 24 ga, Autosampler, pk of 3, notched gray hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 65 μm PDMS/DVB, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Autosampler, pk of 3, blue hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Sampling Stand, for use with 4 mL vials
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 100 μm PDMS, Fused Silica (1 cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 3, red hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 85 μm Polyacrylate, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Manual Holder, pk of 3, white hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 100 μm PDMS, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Autosampler, pk of 3, red hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 85 μm Polyacrylate, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Autosampler, pk of 3, white hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 65 μm PDMS/DVB, StableFlex (1 cm), needle size 24 ga, Manual Holder, pk of 3, pink hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 75 μm CAR/PDMS, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Manual Holder, pk of 3, black hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Portable Field Sampler, coating PDMS/DVB
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Portable Field Sampler, coating CAR/PDMS
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 85 μm CAR/PDMS, StableFlex (1 cm), needle size 24 ga, Manual Holder, pk of 3, light blue hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 50/30µm DVB/CAR/PDMS, StableFlex (1 cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 3, plain gray hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 50/30µm DVB/CAR/PDMS, StableFlex (2cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 3, notched gray hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 65 μm PDMS/DVB, StableFlex (1 cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 3, pink hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.