Merck
  • Preparation of C18 composite solid-phase microextraction fiber and its application to the determination of organochlorine pesticides in water samples.
Preparation of C18 composite solid-phase microextraction fiber and its application to the determination of organochlorine pesticides in water samples.
Analytica chimica acta (2015-04-26)
Siyan Li, Chengwei Lu, Fang Zhu, Ruifen Jiang, Gangfeng Ouyang
ABSTRAKT
In this work, a C18 composite solid-phase microextraction (SPME) fiber was prepared with a new method and applied to the analysis of organochlorine pesticides (OCPs) in water sample. A stainless steel wire (o.d. 127 μm) was used as the substrate, and a mixture of the C18 particle (3.5 μm) and the 184 silicone was used as the coating material. During the process of fiber preparation, a section of capillary column was used to fix the mixture onto the stainless steel wire and to ensure the constant of coating thickness. The prepared fiber showed excellent thermal stability and solvent resistance. By coupling with gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS), the fiber exhibited wide linearity (2-500 ng L(-1)) and good sensitivity for the determination of six OCPs in water samples, the OCPs tested included hexachlorobezene, trans-chlordane, cis-chlordane, o,p-DDT, p,p-DDT and mirex. Not only the extraction performance of the newly prepared fiber was more than seven times higher than those of commercial fibers, the limits of detections (LODs) (0.059-0.151 ng L(-1)) for OCPs achieved under optimized conditions were also lower than those of reported SPME methods. The fiber was successfully applied to the determination of OCPs in real water samples by using developed SPME-GC-MS method.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Supelco
SPME Fiber Assembly, 60 μm PEG, Metal Alloy (1 cm), needle size 23 ga, Manual Holder, pk of 3, purple hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 60 μm PEG, Metal Alloy (1 cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 3, purple hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 7 μm PDMS, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Autosampler, pk of 3, green hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 100 μm PDMS, Fused Silica (1 cm), needle size 23 ga, Manual Holder, pk of 3, red hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 65 μm PDMS/DVB, Fused Silica (1 cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 3, blue hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Sampling Stand, for use with 15 mL vials
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 65 μm PDMS/DVB, Fused Silica (1 cm), needle size 23 ga, Manual Holder, pk of 3, blue hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 65 μm PDMS/DVB, StableFlex (1 cm), needle size 24 ga, Autosampler, pk of 3, pink hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 7 μm PDMS, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Manual Holder, pk of 3, green hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 30 μm PDMS, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Manual Holder, pk of 3, yellow hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 65 μm PDMS/DVB, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Autosampler, pk of 3, blue hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Sampling Stand, for use with 4 mL vials
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 100 μm PDMS, Fused Silica (1 cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 3, red hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 85 μm Polyacrylate, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Manual Holder, pk of 3, white hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 100 μm PDMS, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Autosampler, pk of 3, red hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 85 μm Polyacrylate, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Autosampler, pk of 3, white hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 65 μm PDMS/DVB, StableFlex (1 cm), needle size 24 ga, Manual Holder, pk of 3, pink hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Portable Field Sampler, coating PDMS/DVB
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Portable Field Sampler, coating CAR/PDMS
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 65 μm PDMS/DVB, StableFlex (1 cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 3, pink hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Portable Field Sampler, coating PDMS
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 100 μm PDMS, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Manual Holder, pk of 3, red hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 30 μm PDMS, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Autosampler, pk of 3, yellow hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 65 μm PDMS/DVB, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Manual Holder, pk of 3, blue hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 7 μm PDMS, Fused Silica (1 cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 3, green hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 85 μm Polyacrylate, Fused Silica (1 cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 3, white hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 100 μm PDMS, Metal Alloy (1 cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 1, red hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 65 μm PDMS/DVB, Metal Alloy (1 cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 1, pink hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Overcoated Fiber Assembly, 65 μm PDMS/DVB, StableFlex (1 cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 3, notched pink hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly Kit, Assortment, StableFlex (1 cm), needle size 24 ga, Manual Holder, pk of 4
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.