- The utility of solid-phase microextraction in evaluating polycyclic aromatic hydrocarbon bioavailability during habitat restoration with dredged material at moderately contaminated sites.
The utility of solid-phase microextraction in evaluating polycyclic aromatic hydrocarbon bioavailability during habitat restoration with dredged material at moderately contaminated sites.
Integrated environmental assessment and management (2017-10-19)
Amanda A Brennan, Nathan W Johnson
PMID29045050
ABSTRAKT
The over- or underprediction of risk in moderately contaminated sediments can have a large impact on the nature of applied management strategies given that concentrations border on being toxic or not toxic. Project managers should give significant consideration as to how moderate levels of contaminants in native sediments and dredged material used for restoration will impact recovery of habitat. Total solid-phase (C
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Supelco
SPME Fiber Assembly, 65 μm PDMS/DVB, Metal Alloy (1 cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 1, pink hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 85 μm CAR/PDMS, Metal Alloy (1 cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 1, light blue hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 50/30µm DVB/CAR/PDMS, Metal Alloy (2cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 1, plain gray hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 50/30µm DVB/CAR/PDMS, Metal Alloy (1cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of, plain gray hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 60 μm PEG, Metal Alloy (1 cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 3, purple hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 60 μm PEG, Metal Alloy (1 cm), needle size 23 ga, Manual Holder, pk of 3, purple hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 85 μm CAR/PDMS, StableFlex (1 cm), needle size 24 ga, Autosampler, pk of 3, light blue hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 50/30µm DVB/CAR/PDMS, StableFlex (1cm), needle size 24 ga, Manual Holder, pk of 3, plain gray hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 100 μm PDMS, Fused Silica (1 cm), needle size 23 ga, Manual Holder, pk of 3, red hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 65 μm PDMS/DVB, StableFlex (1 cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 3, pink hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 65 μm PDMS/DVB, Fused Silica (1 cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 3, blue hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 50/30µm DVB/CAR/PDMS, StableFlex (2cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 3, notched gray hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 85 μm Polyacrylate, Fused Silica (1 cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 3, white hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 7 μm PDMS, Fused Silica (1 cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 3, green hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 50/30µm DVB/CAR/PDMS, StableFlex (1 cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 3, plain gray hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 85 μm CAR/PDMS, StableFlex (1 cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 3, light blue hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 100 μm PDMS, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Autosampler, pk of 3, red hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 85 μm Polyacrylate, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Autosampler, pk of 3, white hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 75 μm CAR/PDMS, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Manual Holder, pk of 3, black hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 85 μm CAR/PDMS, StableFlex (1 cm), needle size 24 ga, Manual Holder, pk of 3, light blue hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 100 μm PDMS, Fused Silica (1 cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 3, red hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 85 μm Polyacrylate, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Manual Holder, pk of 3, white hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 75 μm CAR/PDMS, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Autosampler, pk of 3, black hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 30 μm PDMS, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Manual Holder, pk of 3, yellow hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 75 μm CAR/PDMS, Fused Silica (1 cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 3, black hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 75 μm CAR/PDMS, Fused Silica (1 cm), needle size 23 ga, Manual Holder, pk of 3, black hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 65 μm PDMS/DVB, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Autosampler, pk of 3, blue hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
SPME Fiber Assembly, 65 μm PDMS/DVB, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Manual Holder, pk of 3, blue hub
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.