Redukcyjne aminowanie z kompleksem 2-pikoliny-boranu
Redukcyjne aminowanie aldehydów i ketonów metodą one-pot jest ważną transformacją w chemii organicznej, a do bezpośredniej konwersji produktów karbonylowych w aminy dostępnych jest kilka popularnych czynników redukujących. Jednak wiele z tych odczynników ma ograniczenia (tj. wymagają znacznego nadmiaru aminy, wymagają użycia rozpuszczalników organicznych lub nie mogą być stosowane na dużą skalę), które ograniczają ich użycie.
Ostatnio doniesiono1, że 2-pikolina-boran (pic-BH3) jest doskonałym alternatywnym odczynnikiem do aminowania redukcyjnego. Pic-BH3 jest stabilnym ciałem stałym, które może być przechowywane przez długi czas bez wykrywalnego rozkładu. Ponadto odczynnik ten jest skuteczny w bezpośrednich aminacjach redukcyjnych w metanolu, wodzie, a nawet w warunkach bezrozpuszczalnikowych (Schemat 1).
Schemat 1.Kompleks boranu pikoliny
Reakcje w wodzie przebiegają z dobrą wydajnością dla amin słabo rozpuszczalnych w wodzie, ale nie dla amin silnie rozpuszczalnych w wodzie. Redukcyjne aminacje również przebiegają z dobrymi wydajnościami dla wybranych amin drugorzędowych.
Materiały
Response not successful: Received status code 500
Odniesienie