Pojedyncze i podwójne wielościenne nanorurki węglowe
Jia Choi, PhD, Yong Zhang, Ph.D
O nanorurkach węglowych
Nanorurki węglowe (CNT), czasami określane po prostu jako "nanorurki" to cylindryczne nanostruktury alotropu węgla, przypadkowo odkryte przez japońskiego fizyka Sumio Iijimę podczas badania powierzchni elektrod grafitowych w wyładowaniu łuku elektrycznego.1 Od czasu ich odkrycia, CNT odgrywają fundamentalną rolę w dziedzinie nanotechnologii ze względu na ich unikalne właściwości strukturalne, mechaniczne i elektroniczne.1-3
CNT mają wysoką przewodność i wysoki współczynnik kształtu, co pomaga im tworzyć sieć rurek przewodzących. Ich wyjątkowe właściwości mechaniczne wynikają z połączenia sztywności, wytrzymałości i wytrzymałości na rozciąganie.4 Wbudowane w polimer, CNT przenoszą swoje obciążenie mechaniczne na matrycę polimerową przy znacznie niższym procentowym udziale wagowym niż sadza lub włókna węglowe, co prowadzi do bardziej wydajnych zastosowań. CNT zostały również wykorzystane do ochrony termicznej jako materiały interfejsu termicznego. Ich interesujące właściwości elektroniczne i mechaniczne mogą być wykorzystywane w wielu zastosowaniach, takich jak wyświetlacze polowo-emisyjne,5 materiały nanokompozytowe,6 nanosensory,7 i elementy logiczne.8 CNT były szeroko badane pod kątem użyteczności w najnowocześniejszej produkcji elektronicznej, a także rozszerzone na dziedziny farmaceutyczne w leczeniu kilku rodzajów chorób.9
Single-Walled Carbon Nanotubes
Single-walled carbon nanotubes (SWNTs) (Product No. 755710) to bezszwowe cylindry składające się z warstwy grafenu. Mają unikalne właściwości elektroniczne, które mogą się znacząco zmieniać w zależności od wektora chiralnego, C = (n, m), parametru, który wskazuje, w jaki sposób arkusz grafenu jest zwijany w celu utworzenia nanorurki węglowej.10
Zależność przewodnictwa elektrycznego SWNT od wartości (n, m) pokazano w Tabeli 1. W zależności od sposobu walcowania, przerwa pasmowa SWNT może wahać się od 0 do 2 eV, a przewodnictwo elektryczne może wykazywać właściwości metaliczne lub półprzewodnikowe.
| (n, m) | Forma SWNTs | Przewodnictwo elektryczne |
|---|---|---|
| (n, 0) | ![]() Zigzag | Metaliczny gdy n jest wielokrotnością 3, w przeciwnym razie półprzewodnikowy |
| (n, n) | ![]() Fotel | Metaliczny |
| (n, m) gdy m ≠ 0, a n | ![]() Chiral | Metaliczny, gdy (2n+m)/3 jest liczbą całkowitą, w przeciwnym razie półprzewodnikowy |
Przewodność cieplna i elektryczna nanorurek węglowych jest bardzo wysoka i porównywalna do innych materiałów przewodzących, jak pokazano w Tabeli 2.11
.| Materiał | Przewodność cieplna [W/(m-K)] | Przewodność elektryczna [S/m] |
|---|---|---|
| Nanorurki węglowe | > 3,000 | 106 - 107 |
| Miedź | 400 | 6 x 107 |
| Włókno węglowe. Pitch | 1,000 | 2 - 8.5 x 106 |
| Włókno węglowe - PAN | 8 - 105 | 6.5 - 14 x 106 |
Wielościenne nanorurki węglowe
Wielościenne nanorurki węglowe (MWNT) (Nr produktu. 755133, 755117) składają się z wielu zwiniętych warstw grafenu. MWNT nie zostały dobrze zdefiniowane ze względu na ich złożoność strukturalną i różnorodność w porównaniu do SWNT. Niemniej jednak MWNT wykazują przewagę nad SWNT, takie jak łatwość masowej produkcji, niski koszt jednostkowy produktu oraz zwiększona stabilność termiczna i chemiczna. Ogólnie rzecz biorąc, właściwości elektryczne i mechaniczne SWNT mogą ulec zmianie po funkcjonalizacji, ze względu na defekty strukturalne powstałe w wyniku zerwania wiązań C=C podczas procesów chemicznych. Jednakże, wewnętrzne właściwości nanorurek węglowych mogą być zachowane poprzez modyfikację powierzchni MWNTs, gdzie zewnętrzna ściana MWNTs jest narażona na działanie modyfikatorów chemicznych.
Modyfikacja powierzchni CNTs jest wykonywana w celu wprowadzenia nowych właściwości do nanorurek węglowych dla wysoce specyficznych zastosowań, które często wymagają rozpuszczalnika organicznego lub rozpuszczania w wodzie, zwiększenia funkcjonalności, dyspersji i kompatybilności lub obniżenia toksyczności CNTs.12 Wspólnie funkcjonalizowane CNT, takie jak MWNT-COOH (Nr produktu. 755125), są otrzymywane poprzez utlenianie za pomocą różnych kwasów, ozonu lub plazmy, co tworzy inne tlenowe grupy funkcyjne (np, -OH, -C=O). Obecność grup zawierających tlen sprzyja złuszczaniu wiązek CNT i zwiększa rozpuszczalność w mediach polarnych oraz powinowactwo chemiczne ze związkami zawierającymi estry, takimi jak poliestry. Grupy COOH na powierzchni nanorurek są użytecznymi miejscami do dalszej modyfikacji. Różne cząsteczki, takie jak syntetyczne i naturalne polimery, mogą być szczepione poprzez tworzenie wiązań amidowych i estrowych.13
Double-Walled Carbon Nanotubes
Double-walled carbon nanotubes (DWNTs) (Product No. 755168, 755141) to syntetyczna mieszanka zarówno jednościennych, jak i wielościennych nanorurek, wykazująca właściwości pośrednie między tymi dwoma typami. DWNT składają się z dokładnie dwóch koncentrycznych nanorurek oddzielonych od siebie o 0,35 - 0,40 nm, z wystarczającymi przerwami w paśmie do zastosowania w tranzystorach polowych.14 Wewnętrzne i zewnętrzne ściany DWNT mają właściwości rozpraszania optycznego i ramanowskiego każdej ściany.15 Teoretycznie, jeśli każda ściana zachowuje się jak SWNT, DWNT mogą składać się z czterech kombinacji opartych na typie elektronowym (metalicznym lub półprzewodnikowym) zgodnie z wartościami (n, m) ich ścian wewnętrznych i zewnętrznych, np, metaliczno-metaliczne (wewnętrzna-zewnętrzna), metaliczno-półprzewodnikowe, półprzewodnikowo-metaliczne i półprzewodnikowo-półprzewodnikowe. Niektóre badania eksperymentalne wykazały, że nawet jeśli obie ściany są półprzewodnikowe, DWNT mogą zachowywać się jak metal.16 Ta komplikacja ich ogólnego zachowania elektrycznego ograniczyła użyteczność DWNT do zastosowań takich jak elektronika cienkowarstwowa. Jednak DWNT wykazują również kilka korzystnych właściwości obserwowanych w przypadku MWNT, takich jak lepsze czasy życia i gęstości prądu dla emisji polowej oraz wysoka stabilność w agresywnej obróbce chemicznej, mechanicznej i termicznej, a także elastyczność obserwowana w przypadku SWNT.17 Selektywna funkcjonalizacja zewnętrznej ściany doprowadziła do zastosowania DWNT jako układów typu rdzeń-powłoka wykonanych z nieskazitelnego rdzenia nanorurek węglowych i chemicznie funkcjonalizowanych powłok nanorurek, które mają zastosowanie jako środki obrazujące i terapeutyczne w układach biologicznych.18 DWNT mogą być wykorzystywane w czujnikach gazu19 jako czułe materiały do wykrywania gazów takich jak H2, NH3, NO2 lub O2, dielektryków,20 oraz wymagających technicznie zastosowań, takich jak wyświetlacze polowo-emisyjne i fotowoltaika.21
Oferujemy wysokiej jakości nanorurki SWNT, MWNT i DWNT, z których niektóre są najbardziej przewodzącymi elektrycznie dodatkami dostępnymi obecnie, na potrzeby badań nad innowacyjnymi i zaawansowanymi materiałami. We wskazanych przypadkach nanorurki te są wytwarzane za pomocą techniki katalitycznego chemicznego osadzania z fazy gazowej (CCVD), sprawdzonego procesu przemysłowego dobrze znanego ze swojej niezawodności i skalowalności, i są oczyszczane lub funkcjonalizowane w celu zwiększenia wydajności w zastosowaniach badawczych, w których wymagane są specjalne właściwości chemiczne, takie jak wysoka powierzchnia, przezroczystość lub wysoka charakterystyka emisji pola.
Nanorurki węglowe mogą być wykorzystywane w szerokim zakresie nowych i istniejących zastosowań:
- Przewodzące tworzywa sztuczne
- Strukturalne materiały kompozytowe
- Wyświetlacze płaskie
- Magazynowanie gazu
- Farby przeciwporostowe
- Mikro- i nanoelektronika
- Powłoka pochłaniająca promieniowanie radarowe
- Wysokofunkcjonalne tekstylia
- Ultrakondensatory
- Końcówki do mikroskopu sił atomowych (AFM)
- Baterie o zwiększonej żywotności
- Biosensory szkodliwych gazów
- Niezwykle wytrzymałe i przewodzące włókna
- Dostarczanie leków
- Zastosowania bioinżynieryjne, takie jak urządzenia do magazynowania i konwersji energii, źródła promieniowania i nośniki wodoru
Szczegółowe opisy dostępnych nanorurek węglowych przedstawiono w Tabeli 3. Podane szczegóły specyfikacji pomogą wybrać odpowiedni materiał do danego zastosowania.
| Nr produktu | Obraz TEM | Opis | |
|---|---|---|---|
| 755710 | Obraz TEM | Opis | |
| 755710 | ![]() |
| |
| 755168 | .![]() |
| |
| 755141 | ![]() |
| |
| 755133 | ![]() |
| |
| 755125 | ![]() |
| |
| 755117 | ![]() |
|
*Zdjęcia TEM za zgodą na przedruk udzieloną przez Nanocyl SA.