ADC 与生物共轭
生物共轭涉及将分子连接在一起,其中至少有一个反应物是生物分子,通常是抗体、蛋白质或寡核苷酸。生物共轭物可用于生物技术、医学和纳米技术领域中生物分子的检测、化验、靶向和跟踪。其应用包括将荧光探针附着在抗体上进行流式细胞术和显微镜成像,将抗体附着在珠子上进行免疫沉淀,将抗体附着在药物上进行治疗开发,以及交联蛋白质以检测它们的生物相互作用。在共轭形式下,HPAPIs 表现出更高的选择性治疗活性,而非靶细胞则不受影响。这种生物共轭技术可用于更安全的靶向给药。试剂的化学和物理特性、长度、分子大小、水混溶性和可裂解性、应用标准以及偶联的目标官能团决定了选择哪种交联试剂和反应方法才能实现最佳生物共轭。
特色类别
生物共轭交联剂类型
交联剂设计最基本的一个方面是试剂是同官能团还是异官能团。绝大多数生物共轭试剂都是双官能的,两个反应基团通常位于有机间隔物的外端。在同官能团化合物中,两个反应基团是相同的,而在异官能团化合物中,两个反应基团是不同的。与同官能团试剂相比,异双官能团试剂在形成生物共轭物时具有很大的优势,因为一个反应性端基只与特定的官能团发生偶联,而另一个反应性端基则与不同的官能团发生反应。
生物共轭交联剂长度
在选择用于共轭反应的交联剂或修饰试剂时,应考虑共轭前后目标分子的尺寸或整体线性长度。试剂的间隔臂或横桥主要决定了所得化合物的分子长度。因此,不同大小的交联剂就成了测量生物大分子中官能团之间距离的分子标尺。
可裂解与不可裂解生物共轭交联剂
如果需要分离和分析相互作用的生物大分子(例如用于检测蛋白质-蛋白质相互作用的交联剂),交联剂必须是可裂解的。另外,在需要稳定性的情况下,也可以使用不可裂解的连接体,例如连接到树脂上的抗体,用于蛋白质捕获。
疏水性与亲水性生物共轭交联剂
在某些应用中,试剂的疏水性可能是一个优势,尤其是当应用涉及到细胞膜的穿透时。没有任何强极性基团的疏水性试剂可快速穿过细胞膜,交联或标记内部细胞蛋白。另一方面,亲水性交联剂不会导致相互作用分子的聚集或沉淀,并能使经其修饰的抗体和蛋白质具有水溶性。
生物共轭中的目标官能团
生物大分子中反应性最强的官能团与杂原子 N、O 和 S 有关,它们因不共享电子对而具有亲核性,可自发地与交联剂和修饰试剂上的相容亲电活性基团发生反应。在许多情况下,生物大分子中的亲核官能团是自由的、可触及的。不过,在某些情况下,它们是为了发生反应和耦合而产生的。如果没有所需的官能团,有几种专门的试剂可以为生物共轭创造适当的官能团。生物大分子上天然存在的官能团包括胺、硫醇、羟基、羧酸盐、醛、有机磷酸盐以及某些活化碳原子上的反应性氢。
ADC的开发与制造
抗体药物共轭物(ADC)的开发过程需要小分子和大分子开发、制造、配方和测试方面的专业知识。选择一个经验丰富、具备这些技能和所需封闭设施的合作伙伴,有助于将您的 ADC 推向市场。ADC 是具有挑战性的分子,需要先进的制造套件和专用设备来表征分子并证明其纯度、均一性和稳定性。
相关文章
- 为您的生化或生物共轭研究选择合适的交联剂可能具有挑战性。我们的选择指南可以帮助您找到最适合您应用的交联剂。
- Explore click chemistry: efficient, high-yield reactions for drug discovery, bioconjugation, and green chemistry with simple conditions and wide applications.
- Explore the principles and applications of click chemistry in drug discovery, highlighting efficient reactions that streamline the synthesis of bioactive compounds.
- 无铜点击化学是点击化学的一种替代方法,可在较低的活化屏障下进行,且没有细胞毒性过渡金属催化剂。
- The Staudinger Ligation: A High-Yield, Chemoselective, and Mild Synthetic Method.
- 查看全部 (14)
查找更多文章和协议
我们能提供哪些帮助
如有任何问题,请提交客户支持请求
或与我们的客户服务团队联系:
发送电子邮件[email protected]
或致电 +1 (800) 244-1173
额外支持
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- 计算器与应用
网络工具箱 - 用于分析化学、生命科学、化学合成和材料科学的科学研究工具和资源。
- Customer Support Request
Customer support including help with orders, products, accounts, and website technical issues.
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.
如要继续阅读,请登录或创建帐户。
暂无帐户?为方便客户阅读,本页通过机器进行翻译。我们已尽力确保机器翻译的准确性,但机器翻译并非尽善尽美。如果您对机器翻译内容不满意,请参阅英文版本。