Merck
880184P
Avanti
Cyanine 7.5, free acid
new
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
3-(5-carboxypentyl)-1,1-dimethyl-2-((1E,3E,5E,7E)-7-(1,1,3-trimethyl-1,3-dihydro-2H-benzo[e]indol-2-ylidene)hepta-1,3,5-trien-1-yl)-1H-benzo[e]indol-3-ium
登录 查看公司和协议定价
选择尺寸
价格与库存信息目前不能提供
关于此项目
经验公式(希尔记法):
C42H45ClN2O2
分子量:
645.27
分類程式碼代碼:
12352211
跳至
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
生物源
synthetic
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 10 mg (880184P-10MG)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
螢光
λex 785 nm; λem 820 nm
脂質類型
fluorescent lipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Cl-].CN1\C(=C\C=C\C=C\C=C\C2=[N+](CCCCCC(O)=O)c3ccc4ccccc4c3C2(C)C)C(C)(C)c2c1ccc1ccccc21
一般說明
Cyanine 7.5, free acid is a near-infrared fluorescent probe that can be used to label biomolecules such as peptides.
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)