跳转至内容
Merck

880204P

Avanti

Cyanine 7.5 Maleimide

new

Avanti Research - A Croda Brand

别名:

Cyanine 7.5 Maleimide

登录 查看公司和协议定价

选择尺寸

880204P-5MG

$602.00

$602.00


请联系客服了解存货情况


关于此项目

经验公式(希尔记法):
C48H51ClN4O3
分子量:
767.40
分類程式碼代碼:
12352211

跳至

技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助

生物源

synthetic

化驗

>99% (TLC)

形狀

powder

包裝

pkg of 1 × 5 mg 880204P-5MG

製造商/商標名

Avanti Research - A Croda Brand

脂質類型

fluorescent lipids

運輸包裝

dry ice

儲存溫度

−20°C

SMILES 字串

[Cl-].CN1\C(=C\C=C\C=C\C=C\C2=[N+](CCCCCC(=O)NCCN3C(=O)C=CC3=O)c3ccc4ccccc4c3C2(C)C)C(C)(C)c2c1ccc1ccccc21

一般說明

Cyanine 7.5 Maleimide is a cyanine dye functionalized with a maleimide group that allows it to be attached to an amine or thiol containing molecule.

應用

Fluorescence, Click Chemistry, Flow Cytometry

特點和優勢

5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880204P-5MG)

法律資訊

Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC

历史批次信息供参考:

分析证书(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.

如需帮助,请联系 客户支持

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系客户支持