Merck
880273P
Avanti
DSPE PEG2000-DOTA free acid
new
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[tetraazacyclododecane-N-tetraacetic acid(polyethyleneglycol)-2000]
登录 查看公司和协议定价
选择尺寸
价格与库存信息目前不能提供
关于此项目
经验公式(希尔记法):
C148H288N6NaO61P
分子量:
3181.84
分類程式碼代碼:
12352211
跳至
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
生物源
synthetic
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 5 mg (880273P-5MG)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質類型
polymerizable lipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Na+].C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=COOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC=C.CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](
一般說明
DSPE PEG2000-DOTA free acid is a functionlized PEGylated phospholipid which can be used for LNP formulationa and other drug delivery systems.
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)