Merck
跳至
BDPH9BCCF00A
Bide Pharmatech
4-Hydrazinylpiperidine dihydrochloride
别名:
4-hydrazinopiperidine dihydrochloride
登录并加购,请在购物车里查看协议价、货期和发货地。
选择规格
变更视图
规格/货号是否有货价格
关于此项目
线性分子式:
C5H15N3Cl2
化学文摘社编号:
分子量:
188.1
MDL number:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
Inchi Code
1S/C5H13N3.2ClH/c6-8-5-1-3-7-4-2-5;;/h5,7-8H,1-4,6H2;2*1H
Inchi Key
AFLRARNCCZQUGM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
预防性声明
警示词
Warning
象形图
Exclamation mark
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)