Merck
Get up to 22% off for Pi Day until 3/26.Save Now
BDPH9BCE052D
Bide Pharmatech
Methyl 3-bromo-6-chloropyrazine-2-carboxylate
别名:
methyl 3-bromo-6-chloro-2-pyrazinecarboxylate
登录 查看组织和合同定价。
选择尺寸
产品 BDPH9BCE052D 目前在您所在的国家/地区没有销售。
关于此项目
线性分子式:
C6H4O2N2Cl1Br1
化学文摘社编号:
分子量:
251.47
MDL number:
产品 BDPH9BCE052D 目前在您所在的国家/地区没有销售。
Inchi Code
1S/C6H4BrClN2O2/c1-12-6(11)4-5(7)9-2-3(8)10-4/h2H,1H3
Inchi Key
NJAYXNFNZKQGNE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)