BP
Ph. Eur.
USP
品質等級
蒸汽壓力
1 mmHg ( 428 °C)
產品線
EMPROVE® EXPERT
分子量
136.30 g/mol
雜質
endotoxins, low
bp
293 °C
mp
293 °C (lit.)
溶解度
851 g/L at 20 °C
密度
2.93 g/cm3 at 22 °C
應用
liquid formulation
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
儲存溫度
2-25°C
SMILES 字串
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI 密鑰
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Zinc chloride is a mineral salt broadly used in pharmaceutical formulations, cosmetics and as supplement for nutrition.
應用
Mineral Salt
包裝
1282211001 - 1kg in plastic bottle
1282218029 - 25kg in plastic bucket
1282218029 - 25kg in plastic bucket
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3