Merck
1.52021
Chromolith® HighResolution RP-18 endcapped (monolithic) HPLC Columns
L × I.D. 50 mm x 4.6 mm HPLC Column
别名:
Chromolith® HighResolution RP-18 封端50-4.6 HPLC柱
登录 查看公司和协议定价
选择尺寸
价格与库存信息目前不能提供
关于此项目
分類程式碼代碼:
41115709
NACRES:
SB.52
跳至
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
产品名称
Chromolith® HighResolution RP-18 封端, L × I.D. 50 mm x 4.6 mm HPLC column
材料
PEEK column
品質等級
agency
suitable for USP L1
產品線
Chromolith®
特點
endcapped
endcapped
包裝
1 ea of
標籤範圍
15% Carbon loading
18% Carbon loading
參數
200 bar pressure
200 bar pressure
45 °C max. temp.
50 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
mass spectrometry (MS): suitable (High)
柱長度 × 內徑
5 cm × 4.6 mm
基質
highly porous
monolithic silica
monolithic silica
基質活性組
C18 bonding phase, octadecylsilane (ODS)
C18 bonding phase
孔徑
1.15 μm macroporosity
1.5 μm macroporosity
15 nm mesoporosity
15 nm mesoporosity
工作pH值範圍
2-7.5
2-7.5
分離技術
reversed phase
儲存溫度
no temp limit
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Chromolith® 色谱柱均由具有特征性双峰孔结构的整体二氧化硅制成。
Chromolith® HighResolution RP-18 端封色谱柱具有直径1.15 μm的大孔隙,色谱柱效率超过140,000块板/米。中孔为 15 nm(150 150 Å),表面修饰物为带有完整封端的十八烷基硅烷。
Chromolith® HighResolution RP-18 端封色谱柱属于USP L1类。柱效率相当于 2.7 至3 μm颗粒尺寸全多孔颗粒柱。 Chromolith® HighResolution RP-18 端封色谱柱适用于LC-MS 应用。
50 mm长和 4.6 mm 内径的柱尺寸是以任何HPLC系统快速分离和方法开发的最佳选择
创新的整体化二氧化硅凭借大孔和中孔的独特组合实现以下优点:
—在非常低的柱背压下实现快速分离
—高基质耐受性,简化的工作流程节约时间和成本
—延长的柱使用时间节约成本
—柱的连接、流动梯度和较高粘度流动相的使用
建议的保护柱为:
带Chromolith® 保护柱芯架 5 mm x 4.6 mm [1.52032]的Chromolith® HighResolution RP-18 端封 5-4.6 保护柱芯(3件) [1.52025]
Chromolith® 柱连接器可以将多根色谱柱串联起来,从而大幅提高Chromolith®色谱柱的分离效率(最大100,000 板/每柱)
在任何系统上都能加快您的分离。Chromolith® 整体二氧化硅HPLC 柱
所有Supelco HPLC柱,包括整体Chromolith® 柱,可兼容所有HPLC和UHPLC 仪。
Supelco HPLC 产品:任何 LC 仪器的最佳选择
Chromolith® HighResolution RP-18 端封色谱柱也有2 mm 内径柱尺寸,完美贴合UHPLC 和UHPLC-MS 需求。
手册:[类似UHPLC的性能 - 低压下快速、稳定- Chromolith® HighResolution RP-18 封端 2 mm 内径HPLC 柱]
分析報告
压力:15 - 50 bar
性能(蒽)
理论塔板数(N/m)(蒽): ≥ 135000
容量系数(蒽):3.2 - 4.2
拖尾因子(USP):0.90 - 1.35 %
选择性
分离因子(蒽/孕酮):1.90 - 2.35
法律資訊
Chromolith is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
商品
Monolithic silica HPLC columns enable high-throughput analysis at low back pressure without loss of separation efficiency or peak capacity.
Chromolith® HPLC and UHPLC columns are made from monolithic silica with a bimodal pore structure using sol-gel technology.
Monolithic silica HPLC columns enable high-throughput analysis at low back pressure without loss of separation efficiency or peak capacity.